Läs mer
Brady™ Utstansade etiketter i polyester för bärbara skrivare
Produktkod. 17693205 Handla allt Brady Produkter
Change view
Höjd (metrisk):
12,7 mm
19 mm
Bredd (metrisk):
19 mm
25,4 mm
38 mm
50,8 mm
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Höjd (metrisk) Bredd (metrisk)
17693205 12,7 mm 25,4 mm
17683205 12,7 mm 19 mm
17603215 19 mm 25,4 mm
17613215 19 mm 38 mm
17623215 19 mm 50,8 mm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Produktkod. 17693205 Leverantör Brady™ Leverantörsnummer 152096
I lager
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Polyestertejp för bärbara skrivare med hög vidhäftning, lämplig för miljöer med hög värme och låg temperatur.
Dessa stansade etiketter i polyester för Brady™ M210 och M211 bärbara skrivare är UL-godkända, CSA-godkända och halogenfria (DIN VDE 0472 Part 815)* .
*Godkännanden gäller endast vitt material.
  • Motståndskraftig mot nötning, hög värme, olja och bränsle
  • Hög vidhäftning
  • Lämplig för låga temperaturer, som i frysutrymmen
Specifikationer
Produkttyp Märka
Färg Svart på vitt
För användning med (utrustning) Brady M210 etikettskrivare, Brady M210-LAB etikettskrivare, Brady M211 etikettskrivare
Material Polyester
Tryckteknik Termisk överföring
Bredd (engelska) 1 tum
Bredd (metrisk) 25,4 mm
Höjd (engelska) 0,5 tum
Höjd (metrisk) 12,7 mm
Tjocklek (engelska) 0,003 tum
Tjocklek (metrisk) 0.08 mm
Mått (L x B) 25.40 mm (W) x 12.70 mm (H)
Typ av lim Permanent akryl
Autoklaveringsbar Autoklaveringsbar
Avsluta Glans
Formatera Patron, etikett
Temperaturområde (engelska) -94 °F till +230 °F
Temperaturområde (metriskt) -70 °C till +110 °C
Certifikat och efterlevnad UL-erkänd, CSA-godkänd, DIN VDE 0472 Part 815
För användning med (applikation) Streckkodsmärkning, komponent- och utrustningsmärkning, allmän identifiering, inventering och inspektionsmärkning
Kvantitet 121
Alternativt artikelnummer M21-17-423