Läs mer
BRAND™ Tygdukar av polyester
Produktkod. 11633119 Handla allt Brand Produkter
Change view
Material:
Polyester
Förpackningsstorlek:
Paket med 6
Produktkod. Material Förpackningsstorlek
11633119 Polyester Paket med 6
1 options
Produktkod. 11633119 Leverantör BRAND™ Leverantörsnummer 44870
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    10525.00 SEK
    1898.90 SEK / Paket med 6
    Save 8626.10 SEK
    81% Av
Visa alla kampanjer
I lager
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
De luddfria och rivsäkra dukarna är designade för både optimal leverans av desinfektionsmedel och utmärkt upptag av föroreningar. På grund av sin storlek är de särskilt lämpade för att snabbt och pålitligt desinficera din arbetsplats, labbbord eller rena bänk.
  • Fleeceservetter av 100% polyester, torra
  • 70 våtservetter per rulle.
  • Torkmått: 230 x 28 mm
  • Dispenserbox säljs separat
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Produkttyp Fleeceservetter
Material Polyester
Mått (L x B) 280 x 28 mm
För användning med (applikation) Impregnering med universella eller desinficerande rengöringsmedel.
Förpackningsmängd 70/Rull