Läs mer
Lenz Laborglasinstrumente™ Polyester-glas sammansatt klämma/stål stavklämma
Produktkod. 10556823
Change view
Material:
Polyester-glas Cmpd-klämma/stålstång
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. Material Förpackningsstorlek
10556823 Polyester-glas Cmpd-klämma/stålstång Varje
1 options
Produktkod. 10556823 Leverantör Lenz Laborglasinstrumente™ Leverantörsnummer 06246510
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    6500.00 SEK
    5369.08 SEK / Paket med 1
    Save 1130.92 SEK
    17% Av
Beräknad leverans: 19-11-2026
Specifikationer
Material Polyester-glas Cmpd-klämma/stålstång
För användning med (utrustning) För montering av lock på reaktionskärl och montering på ett stativ