Läs mer
Berkshire International™ BCR™ Renrumshandskar med halvfinger i polyester
BIOPHARMA
Produktkod. 12405180 Handla allt Berkshire Produkter
Change view
Storlek:
Intermediär
Produktkod. Storlek
12405180 Intermediär
1 options
Produktkod. 12405180 Leverantör Berkshire International™ Leverantörsnummer BGL2.20R
Beräknad leverans: 25-01-2027
Kontinuerlig filamentstickad polyesterkonstruktion är tunn men ändå hållbar, medan halvfingerdesignen tillåter taktilitet förutom att transportera bort fukt från handflatorna.
  • Minskar svett och kontaktdermatit som vanligtvis förknippas med att bära latex-, uretan-, PVC- eller nitrilhandskar
  • Halvfingerdesign tillåter taktilitet samtidigt som den transporterar bort fukt från handflatorna
  • 100 % kontinuerlig filamentstickad polyester är tunn men ändå hållbar
  • Ambidextrous design kan användas på båda händerna
  • Handskar kan tvättas upprepade gånger för återanvändning
  • Lämplig för användning i ISO Klassens renrum
Specifikationer
Konstruktion Sömlös stickning
Beläggningsmaterial Obelagd
Färg Vitt
Disponibel Återanvändbar
Hand Ambidexter
Material Polyester
Produkttyp Handskfoder
Storlek Intermediär
Stil Reversibel
Finger stil Halv
För användning med (applikation) Laboratorier och tillverkningsmiljöer
Handske manschettstil Sticka