Läs mer
Fisherbrand™ Tough-Tags™ Mikrorörsetiketter
Produktkod. 12328817
Förpackningsstorlek:
Paket med 1000
Produktkod. 12328817
Brand: Fisherbrand™ TTLY1000
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Fäst på de flesta plaster, glas och metaller utan att spricka, flagna eller försämras. Tough-Tags™ Mikrorörsetiketter är gjorda av flexibelt polyolefinmaterial och akryllim.
  • Beständig mot de flesta lösningsmedel och frätande ämnen.
  • Fäst på de flesta plaster, glas och metaller utan att spricka, flagna eller försämras
  • Etikettark kommer inte att fastna i skrivare.
  • Flexibelt polyolefinmaterial och akryllim.
  • Autoklaveringsbar
  • Disponibel
Specifikationer
Visa Tom
Avsluta Matte
Formatera Rulla
Material Polyolefin
Utskrivbara sidor Främre
Produkttyp Etiketter
Sterilitet Icke-steril
Visa text Tom
Antal per förpackning 1000/rulle
Mått (LxB) 33 x 13 mm
Längd (engelska) 1,28 tum.
Längd (metrisk) 33 mm
Bredd (engelska) 0,5 tum
Bredd (metrisk) 13 mm