Läs mer
Fisherbrand™ Kryogena polyolefinetiketter, rulle
Produktkod. 12632580
Change view
Mått (LxB):
32,5 x 12,5 mm
38 x 19 mm
Förpackningsstorlek:
Paket med 1000
Paket med 1700
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Mått (LxB) unitSize
12632580 32,5 x 12,5 mm Paket med 1700
12388797 38 x 19 mm Paket med 1000
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 12632580 Leverantör Fisherbrand™ Leverantörsnummer LCRY1700
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Designad för att fästa utan att gå sönder i kryogena frysförhållanden. Kryogena polyolefinetiketter tål extrema temperaturer, kokning, autoklavering, frätande medel och centrifugering utan att skala, spricka eller försämras. Finns i rullar eller skrivarark i två storlekar.
För säker kompromisslös märkning av kryovialer och mikrorör.
  • Engångsetiketter tillverkade av kemiskt inert, flexibelt polyolefinmaterial.
  • Akryllim fäster på de flesta plaster (100 % jungfruliga PP-rör rekommenderas), glas och metaller.
  • Unik kombination av etikett/lim expanderar och drar ihop sig med temperaturfluktuationer.
  • Förskurna, dra bort etiketter på bekväma skrivarark utan att fastna.
    • 33 x 13 mm etiketter idealiska för cryovials och standardrör på 1,5 ml eller 2,0 ml.
Tål utmanande labbmiljöer och procedurer.
  • Temperaturbeständig från -196 °C till +150 °C.
    • Förvaringsförhållanden för kryogen frys.
    • Vätske- och ångfas LN 2 .
    • Vattenbad till 100 °C.
    • Autoklavering och måttlig ugn till 150 °C.
  • Beständig mot de flesta lösningsmedel och frätande ämnen.
  • Centrifugering
Specifikationer
Autoklaveringsbar Autoklaveringsbar
Typ av lim Akryl
Färg Vitt
Avsluta Matte
Formatera Rulla
Material Värmekrympande polyolefin
Tryckteknik None
Produkttyp Etiketter
Sterilitet Icke-steril
För användning med (applikation) Märkning för föremål som används i samband med kryogen lagring, LN 2 användning, centrifugering, autoklavering, vattenbad och kokning
För användning med (utrustning) Cryovials och standard 15 mL eller 20 mL mikrorör
Kvantitet 1700/Pk.
Temperaturområde (metriskt) -196 °C till +150 °C
Mått (LxB) 32,5 x 12,5 mm
Längd (engelska) 3.3 cm
Bredd (engelska) 0.5 in.
Bredd (metrisk) 1.3 cm