Läs mer
Brady™ Polyesteretiketter
Produktkod. 13523320
Change view
Typ av lim:
Akryl, Permanent
Gummi
Bredd (metrisk):
25,4 mm
48,26 mm
50,8 mm
Höjd (metrisk):
6,35 mm
12,70 mm
25,40 mm
Förpackningsstorlek:
Varje
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Typ av lim Bredd (metrisk) Höjd (metrisk) unitSize
13523320 Akryl, Permanent 50,8 mm 25,40 mm Varje
13563320 Akryl, Permanent 48,26 mm 6,35 mm Varje
13533320 Gummi 25,4 mm 12,70 mm Varje
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 13523320 Leverantör Brady™ Leverantörsnummer 143087
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Polyesteretiketter är idealiska för tillgångsspårning, streckkodsmärkning, kretskortsmärkning, komponent- och utrustningsmärkning, data- och telekommunikationsmärkning, elektrisk märkning, allmän identifiering, inventering och inspektionsmärkning.
  • Nötningsbeständig, kemikaliebeständig, korrosionsbeständig, fuktbeständig, UV-beständig och väderbeständig.
Specifikationer
Certifikat och efterlevnad Halogenfri (DIN VDE 0472 Part 815)
Beskrivning Polyesteretiketter för i3300-skrivare
Typ av lim Akryl, Permanent
Beläggning Hold (Håll)
Färg Vitt
Visa Blank
Avsluta Glans
Formatera Stansad
Material Polyester
Utskrivbara sidor Enkelsidigt utskriftsbart
Tryckteknik Termisk överföring
Produkttyp Etikett
Sterilitet Icke-steril
För användning med (applikation) Streckkodsmärkning, Kretskortmärkning, Komponent- och utrustningsmärkning, Allmän identifiering, Inventering och inspektionsmärkning
För användning med (utrustning) i3300, i5300, BBP33
Etiketter per rad 1
Min. Driftstemperatur (metrisk) -70 °C
Antal per förpackning 1500 Etiketter/kartong
Kvantitet 1500 Pk.
Form Rektangel
Programvarutyp LabelMark, MarkWare
Temperaturområde (engelska) -94 °F till +230 °F
Temperaturområde (metriskt) -70 °C till +110 °C
Tjocklek (engelska) 0,003 tum.
Tjocklek (metrisk) 0.076 mm
Vertikal upprepning (metrisk) 28.58 mm
Mått (L x B) 25.4 x 50.8 mm
Längd (engelska) 1 tum
Längd (metrisk) 25.4 mm
Bredd (engelska) 2 tum
Bredd (metrisk) 50,8 mm
Höjd (metrisk) 25,40 mm
Alternativt artikelnummer B33-17-423