Läs mer
Brady™ Polyesteretiketter
Produktkod. 13533320 Handla allt Brady Produkter
Change view
Typ av lim:
Akryl, Permanent
Gummi
Bredd (metrisk):
25,4 mm
48,26 mm
50,8 mm
Höjd (metrisk):
6,35 mm
12,70 mm
25,40 mm
Förpackningsstorlek:
Varje
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Typ av lim Bredd (metrisk) Höjd (metrisk) Förpackningsstorlek
13533320 Gummi 25,4 mm 12,70 mm Varje
13523320 Akryl, Permanent 50,8 mm 25,40 mm Varje
13563320 Akryl, Permanent 48,26 mm 6,35 mm Varje
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 13533320 Leverantör Brady™ Leverantörsnummer 143075
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1518.98 SEK
    1451.48 SEK / Paket med 1
    Save 67.50 SEK
    4% Av
I lager
Polyesteretiketter är idealiska för tillgångsspårning, streckkodsmärkning, kretskortsmärkning, komponent- och utrustningsmärkning, data- och telekommunikationsmärkning, elektrisk märkning, allmän identifiering, inventering och inspektionsmärkning.
  • Nötningsbeständig, kemikaliebeständig, korrosionsbeständig, fuktbeständig, UV-beständig och väderbeständig.
Specifikationer
Certifikat och efterlevnad ASTM B 117, ASTM D 1000, ASTM D 2979, ASTM G 155, CSA-godkänd, UL-godkänd
Beskrivning Polyesteretiketter för BBP33/i3300-skrivare
Typ av lim Gummi
Beläggning Pulver
Färg Vitt
Visa Blank
Avsluta Glans
Formatera Stansad
Material Polyester
Utskrivbara sidor Enkelsidigt utskriftsbart
Tryckteknik Termisk överföring
Produkttyp Etikett
Sterilitet Icke-steril
För användning med (applikation) Tillgångsspårning, Streckkodsmärkning, Komponent- och utrustningsmärkning, Data- och telekommunikationsmärkning, Elmärkning, Allmän identifiering, Inventering och inspektionsmärkning
För användning med (utrustning) BBP33, i3300, i5300
Horisontell upprepning (metrisk) 27.3 mm
Etiketter per rad 3
Min. Driftstemperatur (metrisk) -40 °C
Antal per förpackning 5 000 etiketter/kartong
Kvantitet 5000 Pk.
Form Rektangel
Programvarutyp LabelMark, MarkWare
Temperaturområde (engelska) -40 °F till +248 °F
Temperaturområde (metriskt) -40 °C till +120 °C
Tjocklek (engelska) 0,004 tum.
Tjocklek (metrisk) 0.102 mm
Vertikal upprepning (metrisk) 15.24 mm
Mått (L x B) 12.7 x 25.4 mm
Längd (engelska) 0,5 tum
Längd (metrisk) 12.7 mm
Bredd (engelska) 1 tum
Bredd (metrisk) 25,4 mm
Höjd (metrisk) 12,70 mm
Alternativt artikelnummer B33-5-483