Läs mer
Brady™ Polyesteretiketter
Beskrivning
- Nötningsbeständig, kemikaliebeständig, korrosionsbeständig, fuktbeständig, UV-beständig och väderbeständig.
Specifikationer
Specifikationer
| Autoklaveringsbar | Autoklaveringsbar |
| Certifikat och efterlevnad | AGA, ANSI/ESD S541-2008, ASTM B 117, ASTM D 1000, ASTM D 2979, ASTM G 155, UL Godkänd |
| Beskrivning | Polyesteretiketter för BBP33/i3300-skrivare |
| Typ av lim | Akryl, Permanent |
| Beläggning | Hold (Håll) |
| Färg | Vitt |
| Visa | Blank |
| Avsluta | Matte |
| Formatera | Stansad |
| Material | Polyester |
| Visa mer |