Läs mer
Brady™ Polyesteretiketter
Produktkod. 13521460 Handla allt Brady Produkter
Change view
Färg:
Genomskinlig
Vitt
Förpackningsstorlek:
Varje
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Färg Förpackningsstorlek
13521460 Vitt Varje
13531460 Genomskinlig Varje
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 13521460 Leverantör Brady™ Leverantörsnummer 143081
I lager
Polyesteretiketter är idealiska för tillgångsspårning, streckkodsmärkning, kretskortsmärkning, komponent- och utrustningsmärkning, data- och telekommunikationsmärkning, elektrisk märkning, allmän identifiering, inventering och inspektionsmärkning.
  • Nötningsbeständig, kemikaliebeständig, korrosionsbeständig, fuktbeständig, UV-beständig och väderbeständig.
Specifikationer
Certifikat och efterlevnad Halogenfri (DIN VDE 0472 Part 815)
Beskrivning Polyesteretiketter för BBP33/i3300-skrivare
Typ av lim Akryl, Permanent
Beläggning Hold (Håll)
Färg Vitt
Visa Blank
Avsluta Glans
Formatera Stansad
Material Polyester
Utskrivbara sidor Enkelsidigt utskriftsbart
Tryckteknik Termisk överföring
Produkttyp Etikett
Sterilitet Icke-steril
För användning med (applikation) Streckkodsmärkning, Kretskortmärkning, Komponent- och utrustningsmärkning, Allmän identifiering, Inventering och inspektionsmärkning
För användning med (utrustning) i3300, i5300, BBP33
Etiketter per rad 1
Min. Driftstemperatur (metrisk) -70 °C
Antal per förpackning 1500 Etiketter/kartong
Kvantitet 1500 Pk.
Form Rektangel
Storlek (metrisk) 76.20 x 25.4 mm (W x H)
Programvarutyp LabelMark, MarkWare
Temperaturområde (engelska) -94 °F till +230 °F
Temperaturområde (metriskt) -70 °C till +110 °C
Tjocklek (engelska) 0,003 tum.
Tjocklek (metrisk) 0.076 mm
Vertikal upprepning (metrisk) 28.58 mm
Mått (L x B) 25.4 x 76.2 mm
Längd (engelska) 1 tum
Längd (metrisk) 25.4 mm
Bredd (engelska) 3 tum
Bredd (metrisk) 76.2 mm
Höjd (metrisk) 25.40 mm
Alternativt artikelnummer B33-18-423