Läs mer
Simport™ B30-serien rektangulära etiketter med upphöjd profil
Produktkod. 15206719 Handla allt Brady Produkter
Change view
Mått (L x B):
15 x 44,96 mm
Produktkod. Mått (L x B)
15206719 15 x 44,96 mm
1 options
Produktkod. 15206719 Leverantör Simport™ Leverantörsnummer 118025
I lager
Dessa polyester EPREP (Engraved Panel REPlacement Labels) är designade för identifiering av patchpaneler för att identifiera externa tryckknappar, omkopplare och interna anslutningspunkter.
  • EPREP (Engraved Panel REPlacement-etiketter) är designade för identifiering av patchpaneler för att identifiera externa tryckknappar, omkopplare och interna anslutningspunkter.
Specifikationer
Certifikat och efterlevnad ASTM D 1000, ASTM D 2979, UL-godkänd, RoHS-kompatibel
Beskrivning Förhöjda profiletiketter för BBP3X/S3XXX/i3300-skrivare
Typ av lim Permanent, Akryl, Skumbaksida
Färg Silver
Avsluta Glans
Material Polyester
Tryckteknik Termisk överföring
Produkttyp Etikett
För användning med (applikation) Elektrisk märkning, allmän identifiering
För användning med (utrustning) BBP30, BBP31, BBP33, BBP35, BBP37, i3300, S3000, S3100, i5300
Etiketter per rad 1
Min. Driftstemperatur (metrisk) -20 °C
Antal per förpackning 450 etiketter/kartong
Kvantitet 450 Pk.
Form Rektangel
Programvarutyp Brady Arbetsstation, LabelMark , MarkWare
Temperaturområde (engelska) -4 °F till +212 °F
Temperaturområde (metriskt) -20 °C till +100 °C
Tjocklek (engelska) 0,0256 tum.
Tjocklek (metrisk) 0.65 mm
Vertikal upprepning (metrisk) 21.59 mm
Mått (L x B) 15 x 44,96 mm
Längd (engelska) 0,59 tum
Längd (metrisk) 15 mm
Bredd (engelska) 1,77 tum.
Bredd (metrisk) 44.96 mm
Bredd (metrisk) tejp 82.5 mm
Höjd (engelska) 0,59 tum
Höjd (metrisk) 15 mm
Alternativt artikelnummer B30EP-172-593-SL