Läs mer
Brady™ B33-serien metalliserad polyester med permanenta gummibaserade självhäftande etiketter
Produktkod. 15296066 Handla allt Brady Produkter
Change view
Färg:
ljusgrå
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. Färg Förpackningsstorlek
15296066 ljusgrå Varje
1 options
Produktkod. 15296066 Leverantör Brady™ Leverantörsnummer 143083
I lager
Ultra Aggressive Metallised Polyester (B-486) är idealisk för klassificerings-/serieskyltar som använder streckkoder, alfanumeriska tecken, grafiska symboler och logotyper och kräver typskyltliknande kvalitet.
  • Ultra Aggressive Metallised Polyester (B-486) är idealisk för klassificerings-/serieskyltar som använder streckkoder, alfanumeriska tecken, grafiska symboler och logotyper och kräver typskyltliknande kvalitet.
Specifikationer
Certifikat och efterlevnad ASTM B 117, ASTM D 1000, ASTM D 2979, ASTM G 155, CSA-godkänd, UL-godkänd
Beskrivning Metalliserade polyesteretiketter för BBP33/i3300-skrivare
Typ av lim Gummi
Beläggning Hold (Håll)
Färg ljusgrå
Visa Blank
Avsluta Matte
Formatera Stansad
Material Polyester
Utskrivbara sidor Enkelsidigt utskriftsbart
Tryckteknik Termisk överföring
Produkttyp Etikett
Sterilitet Icke-steril
För användning med (applikation) Tillgångsspårning, Komponent- och utrustningsmärkning, Allmän identifiering, Inventering och inspektionsmärkning
För användning med (utrustning) i3300, i5300, BBP33
Etiketter per rad 1
Min. Driftstemperatur (metrisk) -40° C
Antal per förpackning 1300 Etiketter/kartong
Kvantitet 1300 Pk.
Form Rektangel
Programvarutyp LabelMark, MarkWare
Temperaturområde (engelska) -40 °F till +248 °F
Temperaturområde (metriskt) -40 °C till +120 °C
Tjocklek (engelska) 0,0038 tum.
Tjocklek (metrisk) 0.142 mm
Vertikal upprepning (metrisk) 28.58 mm
Mått (L x B) 25.4 x 50.8 mm
Längd (engelska) 1 tum
Längd (metrisk) 25.4 mm
Bredd (engelska) 2 tum
Bredd (metrisk) 50.8 mm
Höjd (metrisk) 25.40 mm
Alternativt artikelnummer B33-17-486