Läs mer
Brady™ Polyesteretiketter för M610, M710, M611
Produktkod. 17897954 Handla allt Brady Produkter
Change view
Mått (L x B):
15 mx 4,5 mm
15 mx 8 mm
15,24 mx 48,26 mm
Färg:
Genomskinlig
Grå
Silver
Vitt
Typ av lim:
Gummi
Permanent akryl
Avsluta:
Glans
Matte
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Mått (L x B) Färg Typ av lim Avsluta
17897954 15 mx 8 mm Vitt Permanent akryl Glans
17858044 15,24 mx 48,26 mm Grå Gummi Matte
17887894 15,24 mx 48,26 mm Silver Permanent akryl Glans
17818004 15 mx 4,5 mm Genomskinlig Permanent akryl Matte
17837854 15 mx 8 mm Genomskinlig Permanent akryl Matte
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Produktkod. 17897954 Leverantör Brady™ Leverantörsnummer 312185
I lager
Polyesteretiketter för användning med Brady™ Skrivarna M611, M610 och M710.
  • Anslutningsplintsmarkörer för bärbara termiska överföringsskrivare M610 och M611
  • Detta material är UL-godkänt med respektive band
  • Delar kan också skrivas ut på M710-etikettskrivaren förutsatt att rulladaptern (M71-ADAPT) används
Specifikationer
Typ av lim Permanent akryl
Beläggning Hold (Håll)
Färg Vitt
Avsluta Glans
Formatera Märka
Material Polyester
Utskrivbara sidor Enkelsidigt utskriftsbart
Tryckteknik Termisk överföring
Produkttyp Etikett
Sterilitet Icke-steril
För användning med (applikation) Data- och telekommunikationsmärkning, elmärkning
För användning med (utrustning) M610, M710, M611, BMP61, BMP71
Etiketter per rad 1 Etikett
Min. Driftstemperatur (metrisk) -40 °C
Kvantitet 1 Etikett
Temperaturområde (engelska) -40 °F till +212 °F
Temperaturområde (metriskt) -40 °C till +100 °C
Tjocklek (engelska) 0,004 tum.
Tjocklek (metrisk) 0.102 mm
Mått (L x B) 15 mx 8 mm
Längd (engelska) 49.21 ft.
Längd (metrisk) 15 m
Bredd (engelska) 0,31 tum.
Bredd (metrisk) 8 mm
Bredd (engelska) Utskrivbart område 8 mm
Alternativt artikelnummer M6C-8-422-TB