Läs mer
Brady™ Polyesteretiketter för skrivaren BBP33/i3300
Produktkod. 17170521
Change view
Färg:
Blått, Vitt
Gult, Vitt
Klart, Vitt
Orange, Vitt
Rosa, Vitt
Rött, Vitt
Vitt
Längd (metrisk):
9,53 mm
12,70 mm
15,24 mm
Förpackningsstorlek:
Paket med 2500
18 product options available for selection
Product selection table with 18 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Färg Längd (metrisk) unitSize
17170521 Gult, Vitt 9,53 mm -
17180521 Rött, Vitt 9,53 mm -
17190521 Rosa, Vitt 9,53 mm -
17100531 Orange, Vitt 9,53 mm -
17110531 Klart, Vitt 9,53 mm -
17120531 Blått, Vitt 9,53 mm -
17110521 Gult, Vitt 12,70 mm -
17120521 Rött, Vitt 12,70 mm Paket med 2500
17130521 Rosa, Vitt 12,70 mm Paket med 2500
17140521 Vitt 12,70 mm -
17150521 Klart, Vitt 12,70 mm -
17160521 Blått, Vitt 12,70 mm -
17130531 Gult, Vitt 15,24 mm -
17140531 Rött, Vitt 15,24 mm -
17150531 Rosa, Vitt 15,24 mm -
17160531 Orange, Vitt 15,24 mm -
17170531 Klart, Vitt 15,24 mm -
17180531 Blått, Vitt 15,24 mm -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 18 options available.
18 options
Produktkod. 17170521 Leverantör Brady™ Leverantörsnummer 307007
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Vår B-494 polyesteretikett är en pålitlig lösning för providentifiering och spårbarhet.
  • Etiketten förblir fäst och förbli läsbar, även när den utsätts för kemikalier eller förvaras i flytande kväve
  • Tack vare tryck under ytan kommer etikettens färgkod inte att blekna, smeta eller kladda ut och kommer att fortsätta att erbjuda snabb provigenkänning långt efter att den skrevs ut
Specifikationer
Certifikat och efterlevnad Compliant with Directive 2011/65/EU and 2015/863
Typ av lim Akryl, Permanent
Beläggning None
Färg Gult, Vitt
Avsluta Glans
Formatera Rulla
Material Polyester
Utskrivbara sidor Främre
Tryckteknik Termisk överföring
Produkttyp Etiketter
Sterilitet Icke-steril
För användning med (applikation) Cold temperature labelling, Component and equipment labelling, Laboratory labelling
För användning med (utrustning) BBP ™33 Etikettskrivare; BradyPrinter i3300 industriell etikettskrivare
Etiketter per rad 1
Min. Driftstemperatur (metrisk) -196 °C
Antal per förpackning 1500 Sets/Box
Kvantitet 1500 Etiketter/Rull
Form Rectangle with Circle
Temperaturområde (engelska) -320,8 °F till +158 °F
Temperaturområde (metriskt) -196 °C till +70 °C
Tjocklek (engelska) 0.003 in.
Tjocklek (metrisk) 0.0762 mm
Vertikal upprepning (metrisk) 12.70 mm
Mått (LxB) 9.53 x 25.4 mm
Längd (engelska) 0,375 tum
Längd (metrisk) 9,53 mm
Bredd (engelska) 1 tum
Bredd (metrisk) 25.40 mm
Höjd (engelska) 0.375 in.
Höjd (metrisk) 9.53 mm
Diameter (engelska) 0.375 in.
Diameter (metrisk) 9.53 mm
Alternativt artikelnummer B33-304-494-YL