Läs mer
Brady™ Polyesteretiketter för skrivaren BBP33/i3300
Beskrivning
- Etiketten förblir fäst och förbli läsbar, även när den utsätts för kemikalier eller förvaras i flytande kväve.
- Tack vare tryck under ytan kommer etikettens färgkod inte att blekna, smeta eller kladda ut och kommer att fortsätta att erbjuda snabb provigenkänning långt efter att den skrevs ut
Specifikationer
Specifikationer
| Certifikat och efterlevnad | Compliant with Directive 2011/65/EU and 2015/863 |
| Typ av lim | Akryl, Permanent |
| Beläggning | None |
| Färg | Rosa, Vitt |
| Avsluta | Glans |
| Formatera | Rulla |
| Material | Polyester |
| Utskrivbara sidor | Främre |
| Tryckteknik | Termisk överföring |
| Produkttyp | Säkerhetsetikett |
| Visa mer |