Läs mer
Brady™ Polyesteretiketter för termotransferskrivare
Beskrivning
- Finns med blank eller matt yta
- Finns i olika bredder och rulllängder
Specifikationer
Specifikationer
| Autoklaveringsbar | Autoklaveringsbar |
| Certifikat och efterlevnad | RoHS 2002/95/EG |
| Beskrivning | Termisk överföring utskrivbara etiketter |
| Typ av lim | Permanent akryl, Permanent |
| Beläggning | None |
| Färg | Vitt, Genomskinligt |
| Avsluta | Matte |
| Formatera | Märka |
| Material | Polyester |
| Utskrivbara sidor | Single-side Printable |
| Visa mer |