Läs mer
Brady™ Polyesteretiketter för termotransferskrivare
GREENER_CHOICE
Produktkod. 12809948
Change view
Storlek (metrisk):
1,27 x 4,57 cm (B x H)
1,52 x 6,67 cm (B x H)
1,9 x 4,57 cm (B x H)
1,9 x 5,59 cm (B x H)
2,54 x 1,9 cm (B x H)
2,54 x 2,54 cm
6,35 B x 6,35 H cm
Avsluta:
Matte
För användning med (utrustning):
BBP11, BBP12, THT 25 mm kärnskrivare
BBP81, i5100, i6100, i7100, i7500, PR Plus, IP-serien, THT 76 mm kärnskrivare
Kvantitet:
1500/förpackning
2500/förpackning
5000/förpackning
Förpackningsstorlek:
1 rulle
9 product options available for selection
Product selection table with 9 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Storlek (metrisk) Avsluta För användning med (utrustning) Kvantitet unitSize
12809948 1,52 x 6,67 cm (B x H) Matte BBP11, BBP12, THT 25 mm kärnskrivare 1500/förpackning 1 rulle
30041436 6,35 B x 6,35 H cm Matte BBP81, i5100, i6100, i7100, i7500, PR Plus, IP-serien, THT 76 mm kärnskrivare 2500/förpackning -
13455748 2,54 x 1,9 cm (B x H) Matte BBP81, i5100, i6100, i7100, i7500, PR Plus, IP-serien, THT 76 mm kärnskrivare 5000/förpackning 1 rulle
15348274 2,54 x 2,54 cm Matte BBP11, BBP12, THT 25 mm kärnskrivare 1500/förpackning 1 rulle
15108385 2,54 x 1,9 cm (B x H) Matte BBP11, BBP12, THT 25 mm kärnskrivare 2500/förpackning 1 rulle
12678293 1,9 x 5,59 cm (B x H) Matte BBP11, BBP12, THT 25 mm kärnskrivare 1500/förpackning -
30041400 6,35 B x 6,35 H cm Matte BBP11, BBP12, THT 25 mm kärnskrivare 2500/förpackning -
15561203 1,9 x 4,57 cm (B x H) Matte BBP11, BBP12, THT 25 mm kärnskrivare 1500/förpackning -
12646045 1,27 x 4,57 cm (B x H) Matte BBP11, BBP12, THT 25 mm kärnskrivare 1500/förpackning -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 9 options available.
9 options
Produktkod. 12809948 Leverantör Brady™ Leverantörsnummer 116371
Fyll på ditt laboratorium
Använd kampanjkoden 28007
Visa alla kampanjer
I lager
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
För streckkods- och identifieringsändamål
  • Finns med blank eller matt finish
  • Finns i olika bredder och rulllängder
Specifikationer
Autoklaveringsbar Autoklaveringsbar
Certifikat och efterlevnad RoHS 2002/95/EG
Beskrivning Termisk överföring utskrivbara etiketter
Typ av lim Permanent akryl, Permanent
Beläggning Hold (Håll)
Färg Vitt, Genomskinligt
Avsluta Matte
Formatera Märka
Material Polyester
Utskrivbara sidor Enkelsidigt utskriftsbart
Tryckteknik Termisk överföring
Produkttyp Etikett
Sterilitet Icke-steril
För användning med (applikation) Laboratorieidentifikation som flaskor, centrifugrör, provrör, sugrör och objektglas
För användning med (utrustning) BBP11, BBP12, THT 25 mm kärnskrivare
Etiketter per rad 1
Min. Driftstemperatur (metrisk) -196 °C
Modell THT-153-461-1.5-SC
Antal per förpackning 1500-etikett(er) / Roll
Kvantitet 1500/förpackning
Form Rektangel
Storlek 66.68 mm (W) x 15.24 mm (H)
Storlek (metrisk) 1,52 x 6,67 cm (B x H)
Temperaturområde (engelska) -321 °F till +230 °F
Temperaturområde (metriskt) -196 °C till +110 °C
Tjocklek (engelska) 0,0019 tum
Tjocklek (metrisk) 0.048 mm
Vertikal upprepning (metrisk) 19.05 mm
Mått (L x B) 0,6 x 2,625 tum.
Längd (engelska) 2,62 tum
Bredd (engelska) 0,6 tum
Bredd (metrisk) 1.52 cm
Bredd (engelska) Utskrivbart område 66.68 mm
Bredd (metrisk) Utskrivbart område 25.40 mm
Höjd (engelska) 2,62 tum.
Höjd (engelska) Utskrivbart område 0,6 tum
Höjd (metrisk) 6.67 cm
Höjd (metrisk) Utskrivbart område 25.40 mm
Diameter (engelska) 1 tum
Diameter (metrisk) 2.54 cm
Alternativt artikelnummer THT-153-461-1.5-SC