Läs mer
Brady™ Polyesteretiketter för termotransferskrivare
Storlek (metrisk):
1,27 x 4,57 cm (B x H)
1,52 x 6,67 cm (B x H)
1,9 x 4,57 cm (B x H)
1,9 x 5,59 cm (B x H)
2,54 x 1,9 cm (B x H)
2,54 x 2,54 cm
6,35 B x 6,35 H cm
Avsluta:
Matte
För användning med (utrustning):
BBP ™11 Thermal Transfer Printer
BBP11, BBP12, THT-skrivare, 25 mm kärna
Brady IP-serien etikettskrivare
BradyPrinter i7100 industriell etikettskrivare
Etikettskrivare ™BBP 11
Kvantitet:
1500/förpackning
2500/förpackning
5000/förpackning
Förpackningsstorlek:
1 rulle
Beskrivning
- Finns med blank eller matt yta
- Finns i olika bredder och rulllängder
Specifikationer
Specifikationer
| Certifikat och efterlevnad | RoHS 2002/95/EG |
| Beskrivning | FreezerBondz Thermal Transfer Printer Etiketter |
| Typ av lim | Permanent akryl, Permanent |
| Beläggning | None |
| Färg | Vitt |
| Avsluta | Matte |
| Formatera | Märka |
| Material | Polyester |
| Utskrivbara sidor | Single-side Printable |
| Tryckteknik | Termisk överföring |
| Visa mer |