Beskrivning
- Finns med blank eller matt finish
- Finns i olika bredder och rulllängder
Specifikationer
Specifikationer
| Certifikat och efterlevnad | RoHS 2002/95/EG |
| Beskrivning | FreezerBondz Thermal Transfer Printer Etiketter |
| Typ av lim | Acrylic, Permanent |
| Beläggning | Hold (Håll) |
| Färg | Vitt |
| Avsluta | Matte |
| Formatera | Märka |
| Material | Polyester |
| Utskrivbara sidor | Enkelsidigt utskriftsbart |
| Tryckteknik | Termisk överföring |
| Visa mer |