Läs mer
Brady™ Polyesteretiketter för termotransferskrivare
GREENER_CHOICE
Produktkod. 15348274
Storlek (metrisk):
1.27 x 4.57 cm (W x H)
1.52 x 6.67 cm (W x H)
1.9 x 4.57 cm (W x H)
1.9 x 5.59 cm (W x H)
2.54 x 1.9 cm (W x H)
2.54 x 2.54 cm
6.35 W x 6.35 cm H
Avsluta:
Matte
För användning med (utrustning):
BBP ™11 Thermal Transfer Printer
BBP11, BBP12, THT-skrivare, 25 mm kärna
Brady IP-serien etikettskrivare
BradyPrinter i7100 industriell etikettskrivare
Etikettskrivare ™BBP 11
Kvantitet:
1500/Pk.
2500/Pk.
5000/Pk.
Förpackningsstorlek:
1 rulle
Produktkod. 15348274
Brand: Brady™ 116367
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
För streckkods- och identifieringsändamål
  • Finns med blank eller matt yta
  • Finns i olika bredder och rulllängder
Specifikationer
Autoklaveringsbar Autoklaveringsbar
Certifikat och efterlevnad RoHS 2002/95/EG
Beskrivning Termisk överföring utskrivbara etiketter
Typ av lim Permanent akryl, Permanent
Beläggning None
Färg Vitt, Genomskinligt
Avsluta Matte
Formatera Märka
Material Polyester
Utskrivbara sidor Single-side Printable
Tryckteknik Termisk överföring
Produkttyp Säkerhetsetikett
Sterilitet Non-sterile
För användning med (applikation) Laboratorieidentifikation som flaskor, centrifugrör, provrör, sugrör och objektglas
För användning med (utrustning) BBP11, BBP12, THT-skrivare, 25 mm kärna
Etiketter per rad 1
Min. Driftstemperatur (metrisk) -196 °C
Modell THT-131-461-1.5-SC
Antal per förpackning 1500 Label(s) / Roll
Kvantitet 1500/Pk.
Form Rektangel
Storlek 66.68 mm (W) x 25.40 mm (H)
Storlek (metrisk) 2.54 x 2.54 cm
Temperaturområde (engelska) -321 °F till +230 °F
Temperaturområde (metriskt) -196° C till 110° C
Tjocklek (engelska) 0.0019 in.
Tjocklek (metrisk) 0.048 mm
Vertikal upprepning (metrisk) 28.58 mm
Mått (LxB) 66.68 mm (W) x 25.40 mm (H)
Längd (engelska) 1 in.
Bredd (engelska) 2,62 tum.
Bredd (metrisk) 2.54 cm
Bredd (engelska) Utskrivbart område 66.68 mm
Bredd (metrisk) Utskrivbart område 25.40 mm
Höjd (engelska) 1 tum
Höjd (engelska) Utskrivbart område 1 in.
Höjd (metrisk) 2.54 cm
Höjd (metrisk) Utskrivbart område 25.40 mm
Diameter (engelska) 1 tum
Diameter (metrisk) 2.54 cm
Alternativt artikelnummer THT-131-461-1.5-SC