Läs mer
Brady™ Polyesteretiketter för termotransferskrivare
Beskrivning
- Finns med blank eller matt yta
- Finns i olika bredder och rulllängder
Specifikationer
Specifikationer
| Autoklaveringsbar | Autoklaveringsbar |
| Certifikat och efterlevnad | RoHS 2002/95/EG |
| Typ av lim | Permanent akryl, Permanent |
| Beläggning | None |
| Färg | Vitt, Genomskinligt |
| Avsluta | Matte |
| Formatera | Märka |
| Material | Polyester |
| Utskrivbara sidor | Single-side Printable |
| Tryckteknik | Termisk överföring |
| Visa mer |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?