Läs mer
Brady™ Polyesteretiketter för termotransferskrivare
Produktkod. 30041400
Change view
Storlek (metrisk):
1,27 x 4,57 cm (B x H)
1,52 x 6,67 cm (B x H)
1,9 x 4,57 cm (B x H)
1,9 x 5,59 cm (B x H)
2,54 x 1,9 cm (B x H)
2,54 x 2,54 cm
6,35 B x 6,35 H cm
Avsluta:
Matte
För användning med (utrustning):
BBP ™11 Thermal Transfer Printer
BBP11, BBP12, THT-skrivare, 25 mm kärna
Brady IP-serien etikettskrivare
BradyPrinter i7100 industriell etikettskrivare
Etikettskrivare ™BBP 11
Kvantitet:
1500/förpackning
2500/förpackning
5000/förpackning
Förpackningsstorlek:
1 rulle
9 product options available for selection
Product selection table with 9 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Storlek (metrisk) Avsluta För användning med (utrustning) Kvantitet unitSize
30041400 6,35 B x 6,35 H cm Matte Etikettskrivare ™BBP 11 2500/förpackning -
12809948 1,52 x 6,67 cm (B x H) Matte Etikettskrivare ™BBP 11 1500/förpackning 1 rulle
30041436 6,35 B x 6,35 H cm Matte Brady IP-serien etikettskrivare 2500/förpackning -
13455748 2,54 x 1,9 cm (B x H) Matte BradyPrinter i7100 industriell etikettskrivare 5000/förpackning 1 rulle
15348274 2,54 x 2,54 cm Matte BBP11, BBP12, THT-skrivare, 25 mm kärna 1500/förpackning 1 rulle
15108385 2,54 x 1,9 cm (B x H) Matte BBP ™11 Thermal Transfer Printer 2500/förpackning 1 rulle
12678293 1,9 x 5,59 cm (B x H) Matte BBP11, BBP12, THT-skrivare, 25 mm kärna 1500/förpackning -
15561203 1,9 x 4,57 cm (B x H) Matte BBP11, BBP12, THT-skrivare, 25 mm kärna 1500/förpackning -
12646045 1,27 x 4,57 cm (B x H) Matte BBP ™11 Thermal Transfer Printer 1500/förpackning -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 9 options available.
9 options
Produktkod. 30041400 Leverantör Brady™ Leverantörsnummer 116410
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
För streckkods- och identifieringsändamål
  • Finns med blank eller matt yta
  • Finns i olika bredder och rulllängder
Specifikationer
Certifikat och efterlevnad RoHS 2002/95/EG
Typ av lim Permanent akryl, Permanent
Beläggning None
Färg Vitt
Avsluta Matte
Formatera Märka
Material Polyester
Utskrivbara sidor Single-side Printable
Tryckteknik Termisk överföring
Produkttyp Säkerhetsetikett
Sterilitet Non-sterile
För användning med (applikation) Laboratorieidentifikation som flaskor, centrifugrör, provrör, sugrör och objektglas
För användning med (utrustning) Etikettskrivare ™BBP 11
Etiketter per rad 1
Min. Driftstemperatur (metrisk) -80 °C
Modell THT-142-481-2.5-SC
Antal per förpackning 2500 Label(s) / Roll
Kvantitet 2500/förpackning
Form Rektangel
Storlek 63.50 mm (W) x 5.08 mm (H)
Storlek (metrisk) 6,35 B x 6,35 H cm
Temperaturområde (engelska) -112 till 266 °F
Temperaturområde (metriskt) -80 till 130 °C
Tjocklek (engelska) 0,0033 tum.
Tjocklek (metrisk) 0.0914 mm
Mått (L x B) 63.50 mm (W) x 5.08 mm (H)
Längd (engelska) 2.5 in.
Bredd (engelska) 2,5 tum
Bredd (metrisk) 6.35 cm
Bredd (engelska) Utskrivbart område 63.50 mm
Höjd (engelska) 2,5 tum
Höjd (metrisk) 6.35 cm
Alternativt artikelnummer THT-142-481-2.5-SC