Läs mer
Brady™ Polyesteretiketter för termotransferskrivare
GREENER_CHOICE
Produktkod. p-4258165
Storlek (metrisk):
1.27 x 4.57 cm (W x H)
1.52 x 6.67 cm (W x H)
1.9 x 4.57 cm (W x H)
1.9 x 5.59 cm (W x H)
2.54 x 1.9 cm (W x H)
2.54 x 2.54 cm
6.35 W x 6.35 cm H
Avsluta:
Matte
För användning med (utrustning):
BBP ™11 Thermal Transfer Printer
BBP11, BBP12, THT-skrivare, 25 mm kärna
Brady IP-serien etikettskrivare
BradyPrinter i7100 industriell etikettskrivare
Etikettskrivare ™BBP 11
Kvantitet:
1500/Pk.
2500/Pk.
5000/Pk.
Förpackningsstorlek:
1 rulle
Produktkod. 12809948
Brand: Brady™ 116371
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
För streckkods- och identifieringsändamål
  • Finns med blank eller matt yta
  • Finns i olika bredder och rulllängder
Specifikationer
Autoklaveringsbar Autoklaveringsbar
Certifikat och efterlevnad RoHS 2002/95/EG
Beskrivning Termisk överföring utskrivbara etiketter
Typ av lim Permanent akryl, Permanent
Beläggning None
Färg Vitt, Genomskinligt
Avsluta Matte
Formatera Märka
Material Polyester
Utskrivbara sidor Single-side Printable
Tryckteknik Termisk överföring
Produkttyp Etiketter
Sterilitet Non-sterile
För användning med (applikation) Laboratorieidentifikation som flaskor, centrifugrör, provrör, sugrör och objektglas
För användning med (utrustning) Etikettskrivare ™BBP 11
Etiketter per rad 1
Min. Driftstemperatur (metrisk) -196 °C
Modell THT-153-461-1.5-SC
Antal per förpackning 1500 Label(s) / Roll
Kvantitet 1500/Pk.
Form Rektangel
Storlek 66.68 mm (W) x 15.24 mm (H)
Storlek (metrisk) 1.52 x 6.67 cm (W x H)
Temperaturområde (engelska) -321 °F till +230 °F
Temperaturområde (metriskt) -196 °C till +110 °C
Tjocklek (engelska) 0.0019 in.
Tjocklek (metrisk) 0.048 mm
Vertikal upprepning (metrisk) 19.05 mm
Mått (LxB) 0,6 x 2,625 tum.
Längd (engelska) 2.62 in.
Bredd (engelska) 0,6 tum
Bredd (metrisk) 1.52 cm
Bredd (engelska) Utskrivbart område 66.68 mm
Bredd (metrisk) Utskrivbart område 25.40 mm
Höjd (engelska) 2,62 tum.
Höjd (engelska) Utskrivbart område 0.6 in.
Höjd (metrisk) 6.67 cm
Höjd (metrisk) Utskrivbart område 25.40 mm
Diameter (engelska) 1 tum
Diameter (metrisk) 2.54 cm
Alternativt artikelnummer THT-153-461-1.5-SC