Läs mer
Brady™ Polyester Laser Radiation Warning Signs
Specifikationer
Specifikationer
| Avsluta | Gloss |
| Material | Laminated Polyester |
| Kvantitet | 250/Pk. |
| Typ av lim | Permanent Acrylic |
| Höjd (metrisk) | 22 mm |
| Tjocklek | 0.099 mm |
| Bredd (metrisk) | 25,00 mm |
| Temperaturområde (metriskt) | -40 °C-110 °C |
| Form | Triangular |
| Språk | Global |
| Visa mer |