Läs mer
Brady™ Polyester Photolum Marking Markers
Produktkod. 11731965 Handla allt Brady Produkter
Change view
Visad text:
Dörrhandtagsbakgrund - Högersväng
Dörrhandtagsbakgrund - vänstersväng
Förpackningsstorlek:
Varje
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Visad text Förpackningsstorlek
11731965 Dörrhandtagsbakgrund - vänstersväng Varje
11741965 Dörrhandtagsbakgrund - Högersväng Varje
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11731965 Leverantör Brady™ Leverantörsnummer 224075
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    193.00 SEK
    191.02 SEK / Paket med 1
    Save 1.98 SEK
    1% Av
Visa alla kampanjer
Beräknad leverans: 30-11-2026
Specifikationer
Certifikat och efterlevnad ASTM E –2072-00 / ASTM E –2073-00; ASTM E-162; ASTM E-648; ASTM E-662; IMO-resolution A.752 (18); ISO / CD 15370; Marine Safety Committee MSC.27 (61); DIN 67 510 (delar 1-4) och PSPA Standard 002 Del 2. Möter OSHA 1910.37; Lloyd's Register SAS ASTM E –2072-00 / ASTM E –2073-00; ASTM E-162; ASTM E-648; ASTM E-662; IMO-resolution A.752 (18); ISO / CD 15370; Marine Safety Committee MSC.27 (61); DIN 67 510 (delar 1-4) och PSPA Standard 002 Del 2. Möter OSHA 1910.37; Lloyd's Register SAS F050294.p
Alternativt artikelnummer DÖRRHANDTAG Vänstervänd Photolum 100x250mm
Material Polyester
Kvantitet 1 st
Typ av lim Permanent akryl
Beskrivning Långt efterglöd av polyester
För användning med (applikation) Utgångs- och riktningsskyltar, identifiering av brandlarm och brandsläckare, låga utträdesvägsmarkeringar och riktningssystem för utrymnings- eller evakueringsvägar
Höjd (metrisk) 255 mm
Tjocklek 0.049 mm
Bredd (metrisk) 100 mm
Temperaturområde (metriskt) -40 °C till 80 °C
Mått (L x B) 100 x 255 mm
Visad text Dörrhandtagsbakgrund - vänstersväng
Produkttyp Dörrskylt
Färg Fotoluminescerande på grönt