Läs mer
Brady™ Utskrivbara etiketter i polyester
Produktkod. 10703473 Handla allt Brady Produkter
Change view
Bredd (metrisk):
9,53 mm
25,4 mm
Höjd (metrisk):
15,24 mm
25,4 mm
Kvantitet:
1008-pack
2500-pack
2520-pack
Förpackningsstorlek:
1 paket
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Bredd (metrisk) Höjd (metrisk) Kvantitet Förpackningsstorlek
10703473 9,53 mm 15,24 mm 2500-pack 1 paket
12852859 25,4 mm 25,4 mm 2520-pack 1 paket
11523544 25,4 mm 25,4 mm 1008-pack 1 paket
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Product Code. 10703473 Supplier Brady™ Supplier No. 089402
Beräknad leverans: 04-12-2026
Tomma, utskrivbara självlaminerande polyesteretiketter för laserskrivare.
  • Tomma, utskrivbara självlaminerande etiketter för laserskrivare.
Specifications
Certifikat och efterlevnad Överensstämmande med direktiv 2011/65/EU och 2015/863
Beskrivning LaserTab Laserutskrivbara etiketter
Typ av lim Akryl, Permanent
Beläggning Hold (Håll)
Färg Vit/Transparent
Visa Blank
Avsluta Matte
Formatera Märka
Material Polyester
Utskrivbara sidor Enkelsidigt utskriftsbart
Tryckteknik Laser
Produkttyp Etikett
Sterilitet Icke-steril
För användning med (applikation) Laboratoriemärkning
För användning med (utrustning) Laserskrivare
Etiketter per rad 4
Min. Driftstemperatur (metrisk) -70 °C
Antal per förpackning 2500 Etiketter/Pk.
Kvantitet 2500-pack
Form Rektangel
Temperaturområde (engelska) -94 °F till +230 °F
Temperaturområde (metriskt) -70 °C till +110 °C
Tjocklek (engelska) 0,002 tum.
Tjocklek (metrisk) 0.051 mm
Mått (L x B) 45.72 x 9.53 mm
Längd (engelska) 1,8 tum
Längd (metrisk) 45.72 mm
Bredd (engelska) 0,38 tum.
Bredd (metrisk) 9,53 mm
Bredd (metrisk) Utskrivbart område 9.53 mm
Höjd (engelska) Utskrivbart område 0,75 tum
Höjd (metrisk) 15,24 mm
Höjd (metrisk) Utskrivbart område 19.05 mm
Alternativt artikelnummer LAT-57-361-2.5