Läs mer
Brady™ Utskrivbara etiketter i polyester
Produktkod. 12852859 Handla allt Brady Produkter
Change view
Bredd (metrisk):
9,53 mm
25,4 mm
Höjd (metrisk):
15,24 mm
25,4 mm
Kvantitet:
1008-pack
2500-pack
2520-pack
Förpackningsstorlek:
1 paket
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Bredd (metrisk) Höjd (metrisk) Kvantitet Förpackningsstorlek
12852859 25,4 mm 25,4 mm 2520-pack 1 paket
10703473 9,53 mm 15,24 mm 2500-pack 1 paket
11523544 25,4 mm 25,4 mm 1008-pack 1 paket
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 12852859 Leverantör Brady™ Leverantörsnummer 029742
Beräknad leverans: 15-12-2026
Tomma, utskrivbara självlaminerande polyesteretiketter för laserskrivare.
  • Tomma, utskrivbara självlaminerande etiketter för laserskrivare.
Specifikationer
Certifikat och efterlevnad ASTM B 117, ASTM D 1000, ASTM D 2979, ASTM G 155
Beskrivning LaserTab Laserutskrivbara etiketter
Typ av lim Akryl, Permanent
Beläggning Hold (Håll)
Färg Vit/Transparent
Visa Blank
Avsluta Matte
Formatera Märka
Material Polyester
Utskrivbara sidor Enkelsidigt utskriftsbart
Tryckteknik Laser
Produkttyp Etikett
Sterilitet Icke-steril
För användning med (applikation) Data- och telemärkning, Tråd- och kabelmärkning
För användning med (utrustning) Laserskrivare
Horisontell upprepning (metrisk) 27.94 mm
Etiketter per rad 7
Min. Driftstemperatur (metrisk) -70 °C
Antal per förpackning 2520 Etiketter/Pk.
Kvantitet 2520-pack
Form Fyrkantig
Temperaturområde (engelska) -94 °F till +230 °F
Temperaturområde (metriskt) -70 °C till +110 °C
Tjocklek (engelska) 0,002 tum.
Tjocklek (metrisk) 0.051 mm
Vertikal upprepning (metrisk) 25.40 mm
Trådmätare 16 AWG - 8 AWG
Mått (L x B) 25.4 x 25.4 mm
Längd (engelska) 1 tum
Längd (metrisk) 25.4 mm
Bredd (engelska) 1 tum
Bredd (metrisk) 25,4 mm
Bredd (metrisk) Utskrivbart område 25.40 mm
Höjd (engelska) Utskrivbart område 0,34 tum.
Höjd (metrisk) 25,4 mm
Höjd (metrisk) Utskrivbart område 8.64 mm
Alternativt artikelnummer LAT-17-361-2.5