Läs mer
Brady™ LaserTab-serien självlaminerande polyesteretiketter A4-ark
Produktkod. 13467556
Change view
Färg:
Vit/Transparent, Genomskinlig
Produktkod. Färg
13467556 Vit/Transparent, Genomskinlig
1 options
Produktkod. 13467556 Leverantör Brady™ Leverantörsnummer 029856
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Tomma, utskrivbara självlaminerande etiketter för laserskrivare.
  • Tomma, utskrivbara självlaminerande etiketter för laserskrivare.
Specifikationer
Beskrivning LaserTab Laserutskrivbara etiketter
Typ av lim Permanent akryl, Permanent
Färg Vit/Transparent, Genomskinlig
Avsluta Matte
Material Polyester
Tryckteknik Laser
Produkttyp Etiketter
För användning med (applikation) Data- och telekommunikationsmärkning
För användning med (utrustning) Laserskrivare
Horisontell upprepning (metrisk) 27.5 mm
Etiketter per rad 7
Min. Driftstemperatur (metrisk) -70 °C
Antal per förpackning 2520 Etiketter/Pk.
Kvantitet 2520 Pk.
Form Rektangel
Temperaturområde (engelska) -94 °F till +230 °F
Temperaturområde (metriskt) -70 °C till +110 °C
Tjocklek (engelska) 0,002 tum.
Tjocklek (metrisk) 0.051 mm
Vertikal upprepning (metrisk) 33 mm
Mått (LxB) 33 x 25 mm
Längd (engelska) 1,3 tum.
Längd (metrisk) 33 mm
Bredd (engelska) 0,98 tum
Bredd (metrisk) 25 mm
Höjd (engelska) Utskrivbart område 0,43 tum.
Höjd (metrisk) Utskrivbart område 11 mm
Alternativt artikelnummer ELAT-18-361-2,5