Läs mer
Fisherbrand™ Renrumsservetter av polyester med förseglad kant
Handla allt Fisherbrand Traceable ProdukterBeskrivning
Renrumsservetter med förseglade kanter i polyester är ultrarena våtservetter idealiska för kritiska renrum (ISO Klass 3-4 och högre). De är gjorda av dubbelstickad 100% polyester med laserskurna, värmeförseglade kanter. Dessa polyesterservetter är dubbla påsar, renrumsförpackade och tillverkade i renrumsmiljö. Servetter tillverkas och bearbetas för att möta kraven från de mest kritiska miljöerna. Tillverkad av substrat av högsta kvalitet och lägst ludd - fria från bindemedel, lim eller kemiska tillsatser.
Renrumskompatibilitet
- ISO Klass 3-8 (Klass 1-100 000) Renrum
Funktioner
- Tillverkad av kontinuerlig körning 100 % polyester ger en seg, absorberande och nötningsbeständig produkt
- Produktionsprocessen garanterar extremt låg partikelgenerering och kemiska extraherbara material
- Kompatibel med praktiskt taget alla lösningsmedel eller lösning för rengöring och avtorkning
- Dubbelpåsar och vakuumrenrum packat
- Ger spårbarhet från parti till parti
Specifikationer
Specifikationer
| Produkttyp | Renrumsduk |
| Längd (engelska) | 30,08 cm |
| Längd (metrisk) | 30.48 cm |
| Bredd (engelska) | 30,08 cm |
| Bredd (metrisk) | 30.48 cm |
| Material | Polyester |
| Absorptionsförmåga | 310 ml/m 2 |
| Autoklaveringsbar | Får inte autoklaveras |
| Basvikt | 140 gsm |
| Certifikat och efterlevnad | ISO Klass 3-8 klass 1-10 renrum, möter USP 797 och USP 800 torka krav |
| Visa mer |