Läs mer
Fisherbrand™ Renrumsservetter av polyester med förseglad kant
Produktkod. 16318317 Handla allt Fisherbrand Traceable Produkter
Change view
Längd (metrisk):
22.86 cm
30.48 cm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Längd (metrisk)
16318317 22.86 cm
16308317 30.48 cm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 16318317
Säkerheten börjar här: Spara upp till 60 %
Använd kampanjkoden 28008
Visa alla kampanjer
I lager
Lägg i varukorgen
Edge
Lägg i varukorgen
Renrumsservetter av polyester med förseglad kant är absorberande och extremt rena, designade för ultrakritiska miljöer. De innehåller laserskurna, värmeförseglade kanter och konstruerade av dubbelstickad 100% non-run polyester.
Renrumsservetter med förseglade kanter i polyester är ultrarena våtservetter idealiska för kritiska renrum (ISO Klass 3-4 och högre). De är gjorda av dubbelstickad 100% polyester med laserskurna, värmeförseglade kanter. Dessa polyesterservetter är dubbla påsar, renrumsförpackade och tillverkade i renrumsmiljö. Servetter tillverkas och bearbetas för att möta kraven från de mest kritiska miljöerna. Tillverkad av substrat av högsta kvalitet och lägst ludd - fria från bindemedel, lim eller kemiska tillsatser.
Renrumskompatibilitet
  • ISO Klass 3-8 (Klass 1-100 000) Renrum
Funktioner
  • Tillverkad av kontinuerlig körning 100 % polyester ger en seg, absorberande och nötningsbeständig produkt
  • Produktionsprocessen garanterar extremt låg partikelgenerering och kemiska extraherbara material
  • Kompatibel med praktiskt taget alla lösningsmedel eller lösning för rengöring och avtorkning
  • Dubbelpåsar och vakuumrenrum packat
  • Ger spårbarhet från parti till parti
Specifikationer
Produkttyp Renrumsduk
Längd (engelska) 9 tum
Längd (metrisk) 22.86 cm
Bredd (engelska) 9 tum
Bredd (metrisk) 22.86 cm
Material Polyester
Absorptionsförmåga 310 ml/m 2
Autoklaveringsbar Får inte autoklaveras
Basvikt 140 gsm
Certifikat och efterlevnad ISO Klass 3-8 klass 1-10 renrum, möter USP 797 och USP 800 torka krav
Färg Vitt
För användning med (applikation) Laboratorium och renrum
Förpackningsmängd 150 våtservetter/påse, 10 påsar/Cs.