Läs mer
Brady™ Säkerhetsetiketter i polyester
Underhåll och kvalitet Säkerhetsetiketter i polyester kan användas för frekventa inspektioner och av maskiner och utrustning.
313.00 SEK
Specifikationer
Produkttyp | Säkerhet Tag |
---|---|
Material | Polyester |
För användning med (applikation) | Säkerhetsidentifiering |
Höjd (engelska) | 6,3 tum |
Höjd (metrisk) | 160 mm |
Produktkod | Brand | Visad text | Pris | Kvantitet och tillgänglighet | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktkod | Brand | Visad text | Pris | Kvantitet och tillgänglighet | ||||||
11776845
|
Brady™
230820 |
Controle |
313.00 SEK
1 paket |
Beräknad leverans: 01-09-2025
Logga inför att se lagersaldo. |
Har du redan ett konto? Logga in för att se ditt pris och tillgänglighet. Är du ny här? Registrera dig hos oss idag! |
|||||
11746845
|
Brady™
230817 |
SV Reparat |
313.00 SEK
1 paket |
Beräknad leverans: 01-09-2025
Logga inför att se lagersaldo. |
Har du redan ett konto? Logga in för att se ditt pris och tillgänglighet. Är du ny här? Registrera dig hos oss idag! |
|||||
11786845
|
Brady™
230821 |
Styr Electrique |
313.00 SEK
1 paket |
Beräknad leverans: 01-09-2025
Logga inför att se lagersaldo. |
Har du redan ett konto? Logga in för att se ditt pris och tillgänglighet. Är du ny här? Registrera dig hos oss idag! |
|||||
11756845
|
Brady™
230818 |
Inspektion |
313.00 SEK
1 paket |
Beräknad leverans: 01-09-2025
Logga inför att se lagersaldo. |
Har du redan ett konto? Logga in för att se ditt pris och tillgänglighet. Är du ny här? Registrera dig hos oss idag! |
|||||
11736845
|
Brady™
230816 |
Ej accepterad |
313.00 SEK
1 paket |
Beräknad leverans: 01-09-2025
Logga inför att se lagersaldo. |
Har du redan ett konto? Logga in för att se ditt pris och tillgänglighet. Är du ny här? Registrera dig hos oss idag! |
|||||
11766845
|
Brady™
230819 |
Kvalitet accepterad |
313.00 SEK
1 paket |
Beräknad leverans: 01-09-2025
Logga inför att se lagersaldo. |
Har du redan ett konto? Logga in för att se ditt pris och tillgänglighet. Är du ny här? Registrera dig hos oss idag! |
|||||
11726845
|
Brady™
230815 |
Kvalitet OK |
313.00 SEK
1 paket |
Beräknad leverans: 01-09-2025
Logga inför att se lagersaldo. |
Har du redan ett konto? Logga in för att se ditt pris och tillgänglighet. Är du ny här? Registrera dig hos oss idag! |
|||||
11706855
|
Brady™
230823 |
Vägra |
313.00 SEK
1 paket |
Beräknad leverans: 01-09-2025
Logga inför att se lagersaldo. |
Har du redan ett konto? Logga in för att se ditt pris och tillgänglighet. Är du ny här? Registrera dig hos oss idag! |
|||||
11796845
|
Brady™
230822 |
Gottgörelse |
313.00 SEK
1 paket |
Beräknad leverans: 01-09-2025
Logga inför att se lagersaldo. |
Har du redan ett konto? Logga in för att se ditt pris och tillgänglighet. Är du ny här? Registrera dig hos oss idag! |
|||||
Beskrivning
- Baksidan av taggen är tom.
Specifikationer
Säkerhet Tag | |
Säkerhetsidentifiering | |
160 mm | |
-40 °F till +212 °F | |
0.249 mm | |
75 mm |
Polyester | |
6,3 tum | |
10 Pk. | |
-40 °C till +100 °C | |
2,95 tum. |