Läs mer
Brady™ B33-serien självlaminerande polyesteretiketter
Beskrivning
- Lim: Permanent akryl
- Yta: Matt Yta För släta ytor
- Etikettegenskaper: Permanent lim, självlaminerande och omslag
- Motståndsegenskaper: Kemikaliebeständig, Lågtemperaturbeständig, Smetningsbeständig
Specifikationer
Specifikationer
| Autoklaveringsbar | Autoclavable |
| Certifikat och efterlevnad | ASTM D 1000 |
| Beskrivning | Självlaminerande polyesteretiketter för BBP33/i3300-skrivare |
| Typ av lim | Permanent akryl, Självhäftande, Permanent |
| Beläggning | None |
| Färg | Vit/Transparent, Genomskinlig |
| Visa | Blank |
| Avsluta | Matte |
| Formatera | Die-cut |
| Material | Polyester |
| Visa mer |