Läs mer
Brady™ Självlaminerande etiketter i polyester
GREENER_CHOICE
Produktkod. 15298826
Bredd (metrisk):
15,24 mm
34,93 mm
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. 15298826
Brand: Brady™ 361686
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Använd dessa självlaminerande polyesteretiketter för laboratorieidentifikation som flaskor, centrifugrör, provrör, sugrör och objektglas.
  • Kemikaliebeständig, lågtemperaturbeständig och smutsbeständig.
Specifikationer
Autoklaveringsbar Autoclavable
Certifikat och efterlevnad ASTM D 1000
Beskrivning Självlaminerande polyesteretiketter för BBP33/i3300-skrivare
Typ av lim Permanent akryl, Självhäftande, Permanent
Beläggning None
Färg Vit/Transparent
Visa Blank
Avsluta Matte
Formatera Die-cut
Material Polyester
Utskrivbara sidor Single-side Printable
Tryckteknik Termisk överföring
Produkttyp Etiketter
Sterilitet Non-sterile
För användning med (applikation) Laboratoriemärkning
För användning med (utrustning) BBP33, i3300, i5300
Etiketter per rad 1
Min. Driftstemperatur (metrisk) -196 °C
Antal per förpackning 1500 Etiketter/kartong
Kvantitet 1500 Pk.
Form Rektangel
Programvarutyp LabelMark, MarkWare
Temperaturområde (engelska) -321 °F till +230 °F
Temperaturområde (metriskt) -196° C till 110° C
Tjocklek (engelska) 0,0019 tum.
Tjocklek (metrisk) 0.048 mm
Vertikal upprepning (metrisk) 41.93 mm
Mått (LxB) 45.72 x 34.93 mm
Längd (engelska) 1,8 tum
Längd (metrisk) 45.72 mm
Bredd (engelska) 1,38 tum.
Bredd (metrisk) 34,93 mm
Bredd (metrisk) Utskrivbart område 34.93 mm
Höjd (engelska) Utskrivbart område 1,57 tum.
Höjd (metrisk) 45.72 mm
Höjd (metrisk) Utskrivbart område 39.88 mm
Alternativt artikelnummer B33-632-461