Läs mer
Brady™ Polyester termisk överföring utskrivbara etiketter
Produktkod. 10031932 Handla allt Brady Produkter
Change view
Form:
Rektangel
Rektangel med rundade hörn
Rund
Storlek (metrisk):
101,6 B x 50,8 mm H
15,24 B x 38,1 mm H
15,24 mm dia.
15,24 x 48,26 mm (B x H)
15,24 x 66,68 mm (B x H)
18,26 B x 25,46 mm H
19 x 6,35 mm (B x H)
19B x 38,1 mmH
19B x 6,35 mmH
22,86 B x 19 mm H
22,86 B x 22,86 mm H
25,4 B x 12,7 mm H
25,4 B x 4,75 mm H
25,4 B x 76,2 mm H
25,4 B x 9,53 mm H
25,4 x 12,70 mm (B x H)
31,75 B x 19 mm H
34,93 B x 45,72 mm H
38,1 B x 19 mm H
38,10 B x 6,35 mm H
40 W x 15 mmH
41,28 x 15,24 mm (B x H)
48,26 B x 6,35 mm H
5,08 B x 22,86 mm H
50,8 B x 25,4 mm H
50,8 B x 6,35 mm H
50,8 x 25,4 mm (B x H)
57,15 B x 19 mm H
76,2 B x 25,4 mm H
76,20 B x 25,4 mm H
76,20 B x 50,8 mm H
88,9 B x 38,1 mm H
9,53 mm dia.
Avsluta:
Glans
Matte
Satin
Typ av lim:
Permanent akryl, Permanent
Förpackningsstorlek:
1 paket
1 rulle
Varje
34 product options available for selection
Product selection table with 34 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Form Storlek (metrisk) Avsluta Typ av lim Förpackningsstorlek
10031932 Rektangel 15,24 B x 38,1 mm H Matte Permanent akryl, Permanent 1 rulle
12414890 Rektangel 34,93 B x 45,72 mm H Matte Permanent akryl, Permanent Varje
13099262 Rektangel 101,6 B x 50,8 mm H Glans Permanent akryl, Permanent 1 rulle
10479883 Rund 9,53 mm dia. Matte Permanent akryl, Permanent 1 rulle
11504314 Rektangel med rundade hörn 40 W x 15 mmH Matte Permanent akryl, Permanent 1 rulle
13019302 Rektangel 50,8 B x 6,35 mm H Glans Permanent akryl, Permanent 1 rulle
11896023 Rektangel 19B x 38,1 mmH Matte Permanent akryl, Permanent 1 rulle
13099302 Rektangel 38,10 B x 6,35 mm H Glans Permanent akryl, Permanent 1 rulle
11810855 Rektangel 19 x 6,35 mm (B x H) Glans Permanent akryl, Permanent 1 rulle
11816043 Rektangel 22,86 B x 22,86 mm H Matte Permanent akryl, Permanent 1 rulle
11583784 Rektangel 25,4 B x 4,75 mm H Glans Permanent akryl, Permanent 1 rulle
10209922 Rektangel med rundade hörn 25,4 B x 9,53 mm H Matte Permanent akryl, Permanent 1 rulle
11836013 Rektangel 5,08 B x 22,86 mm H Matte Permanent akryl, Permanent 1 rulle
13009312 Rektangel 25,4 B x 12,7 mm H Glans Permanent akryl, Permanent 1 paket
12834723 Rektangel 50,8 B x 25,4 mm H Satin Permanent akryl, Permanent 1 rulle
10020942 Rektangel 15,24 x 48,26 mm (B x H) Matte Permanent akryl, Permanent 1 rulle
11538754 Rektangel 25,4 B x 76,2 mm H Satin Permanent akryl, Permanent 1 rulle
11836023 Rektangel 34,93 B x 45,72 mm H Matte Permanent akryl, Permanent 1 rulle
11523724 Rektangel 76,20 B x 25,4 mm H Glans Permanent akryl, Permanent 1 rulle
10011932 Rektangel med rundade hörn 15,24 mm dia. Matte Permanent akryl, Permanent 1 rulle
11814714 Rektangel 76,20 B x 50,8 mm H Glans Permanent akryl, Permanent 1 rulle
11503734 Rektangel 31,75 B x 19 mm H Glans Permanent akryl, Permanent 1 rulle
11836043 Rektangel 38,1 B x 19 mm H Satin Permanent akryl, Permanent 1 rulle
10630134 Rektangel 50,8 x 25,4 mm (B x H) Glans Permanent akryl, Permanent 1 rulle
10315992 Rektangel 48,26 B x 6,35 mm H Matte Permanent akryl, Permanent 1 rulle
11885245 Rektangel 25,4 x 12,70 mm (B x H) Glans Permanent akryl, Permanent 1 rulle
10600784 Rektangel 41,28 x 15,24 mm (B x H) Matte Permanent akryl, Permanent 1 rulle
11582715 Rektangel 76,2 B x 25,4 mm H Glans Permanent akryl, Permanent 1 rulle
10679343 Rektangel 88,9 B x 38,1 mm H Matte Permanent akryl, Permanent 1 rulle
10561515 Rektangel 18,26 B x 25,46 mm H Matte Permanent akryl, Permanent 1 rulle
11886013 Rektangel 15,24 x 66,68 mm (B x H) Matte Permanent akryl, Permanent 1 rulle
12882699 Rektangel 22,86 B x 19 mm H Matte Permanent akryl, Permanent 1 rulle
11826033 Rektangel 57,15 B x 19 mm H Matte Permanent akryl, Permanent 1 rulle
11826043 Rektangel 19B x 6,35 mmH Satin Permanent akryl, Permanent 1 rulle
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 34 options available.
34 options
Produktkod. 10031932 Leverantör Brady™ Leverantörsnummer 217088
Beräknad leverans: 06-11-2026
Termiska överföringsetiketter av polyester är gjorda av permanent polyester (B-423), vilket är idealiskt för elektronisk kretskort och komponentidentifiering, streckkodsetiketter, märkskyltar och identifiering av solpaneler.
  • Blank vit finish med permanent akryl är termisk överföringsutskriftsbar
  • RoHS i enlighet med 2005/618/EG:s MCV-ändring av RoHS-direktiv 2002/95/EG; UL-godkänd; CSA accepteras
  • Uppfyller kraven på ett halogenfritt material enligt DIN VDE 0472 del 815
  • Tjänstetemperatur på -94 till 230 °F (-70 till 110 °C)
  • Kompatibla skrivare: BBP11, BBP12, THT-skrivare, 25 mm kärna
Especificaciones
Autoklaveringsbar Autoklaveringsbar
Certifikat och efterlevnad 2005/618/EC MCV-ändring av RoHS-direktivet 2002/95/EC
Beskrivning Termisk överföring utskrivbara etiketter
Typ av lim Permanent akryl, Permanent
Beläggning Hold (Håll)
Färg Vitt, Genomskinlig
Avsluta Matte
Formatera Rulla
Material Polyester
Utskrivbara sidor Enkelsidigt utskriftsbart
Tryckteknik Termisk överföring
Produkttyp Termisk överföringsskrivaretikett
Sterilitet Icke-steril
För användning med (applikation) Laboratorieidentifikation som flaskor, centrifugrör, provrör, sugrör och objektglas
För användning med (utrustning) BBP11, BBP12, THT 76 mm kärnskrivare
Horisontell upprepning (metrisk) 41.10 mm
Etiketter per rad 2
Min. Driftstemperatur (metrisk) -196 °C
Modell BPT-628-461
Antal per förpackning 2500 Etikett(er) / Roll
Kvantitet 2500/Pk.
Form Rektangel
Storlek 15.24 mm (W) x 38.10 mm (H)
Storlek (metrisk) 15,24 B x 38,1 mm H
Temperaturområde (engelska) -321 °F till +230 °F
Temperaturområde (metriskt) -196 °C till +110 °C
Tjocklek (engelska) 0,0019 tum
Tjocklek (metrisk) 0.012 mm
Vertikal upprepning (metrisk) 41.72 mm
Mått (L x B) 38.10 x 15,24 mm
Längd (engelska) 1,5 tum
Bredd (engelska) 0,6 tum
Bredd (metrisk) 15.24 mm
Bredd (engelska) Utskrivbart område 15.24 mm
Bredd (metrisk) Utskrivbart område 15.24 mm
Höjd (engelska) 1,5 tum
Höjd (engelska) Utskrivbart område 1,30 tum
Höjd (metrisk) 45.72 mm
Höjd (metrisk) Utskrivbart område 33 mm
Alternativt artikelnummer BPT-628-461
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.