Läs mer
Brady™ Polyester termisk överföring utskrivbara etiketter
Produktkod. 11826043
Form:
Rektangel
Rektangel med rundade hörn
Rund
Storlek (metrisk):
101,6 B x 50,8 mm H
15,24 mm dia.
15.24 x 48.26 mm (W x H)
15.24 x 66.68 mm (W x H)
15.24W x 38.1 mmH
18.26W x 25.46 mmH
19 x 6.35 mm (W x H)
19W x 38.1 mmH
19W x 6.35 mmH
22.86W x 19 mmH
22.86W x 22.86 mmH
25.4 x 12.70 mm (W x H)
25.4W x 12.7mmH
25.4W x 4.75mmH
25.4W x 76.2mmH
25.4W x 9.53 mmH
31.75W x 19 mmH
34.93W x 45.72 mmH
38.10W x 6.35mmH
38.1W x 19 mmH
40W x 15 mmH
41.28 x 15.24 mm (W xH)
48.26W x 6.35 mmH
5.08W x 22.86 mmH
50.8 x 25.4 mm (W x H)
50.8W x 25.4 mmH
50.8W x 6.35 mmH
57.15W x 19 mmH
76.20W x 25.4mmH
76.20W x 50.8 mmH
76.2W x 25.4mmH
88.9W x 38.1 mmH
9,53 mm dia.
Avsluta:
Glans
Matte
Satin
Typ av lim:
Permanent akryl, Permanent
Förpackningsstorlek:
1 paket
1 rulle
Produktkod. 11826043
Brand: Brady™ 236701
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Termiska överföringsetiketter av polyester är gjorda av permanent polyester (B-423), vilket är idealiskt för elektronisk kretskort och komponentidentifiering, streckkodsetiketter, märkskyltar och identifiering av solpaneler.
  • Glänsande vit finish med permanent akryl är termisk överföringsskrivbar
  • RoHS-kompatibel med /2005 618 /EC MCV-tillägg till RoHS-direktivet 2002 95 //EC; UL godkänd; CSA accepteras
  • Uppfyller kraven på halogenfritt material enligt DIN VDE 0472 del 815
  • Drifttemperatur på -94 till 230° F (-70 till 110° C)
Specifikationer
Certifikat och efterlevnad RoHS-kompatibel med 2005/618/EC MCV-tillägg till RoHS-direktivet 2002/95/EC, UL-erkänd, CSA-godkänd
Beskrivning Termisk överföring utskrivbara etiketter
Typ av lim Permanent akryl, Permanent
Beläggning None
Färg Vitt
Avsluta Satin
Formatera Utstansad
Material Polyester
Utskrivbara sidor Single-side Printable
Tryckteknik Termisk överföring
Produkttyp Thermal Transfer Printer Etiketter - 3 tum. Kärna
Sterilitet Non-sterile
För användning med (applikation) Kretskort och komponentidentifiering, Laboratorieidentifikation
För användning med (utrustning) BBP ™11 etikettskrivare; BBP ™12 etikettskrivare; THT 76 mm kärnskrivare
Horisontell upprepning (metrisk) 6.35 mm
Etiketter per rad 5
Min. Driftstemperatur (metrisk) -80 °C
Modell BPT-1-8423-2.5
Antal per förpackning 2500 Label(s) / Roll
Kvantitet 2500/Pk.
Form Rektangel
Storlek 19.05 mm (W) x 6.35 mm (H)
Storlek (metrisk) 19W x 6.35 mmH
Temperaturområde (engelska) -112°F to +230°F
Temperaturområde (metriskt) -70 °C till +110 °C
Tjocklek (engelska) 0.0028 in.
Tjocklek (metrisk) 0.017 mm
Vertikal upprepning (metrisk) 9.4 mm
Mått (LxB) 6.35 x 19.05 mm
Längd (engelska) 0.25 in.
Bredd (engelska) 0.75 in.
Bredd (metrisk) 19 mm
Bredd (engelska) Utskrivbart område 19.05 mm
Bredd (metrisk) tejp 108 mm
Höjd (engelska) 0.25 in.
Höjd (metrisk) 25.4 mm
Alternativt artikelnummer BPT-1-8423-2.5