Läs mer
- Home
- Products
- Säkerhet och underhåll av anläggningen
- Etiketter och etiketttillverkare
- Anpassade förtryckta etiketter
- Brady™ Polyester termisk överföring utskrivbara etiketter
Brady™ Polyester termisk överföring utskrivbara etiketter
Produktkod. 11836023
Change view
Form:
Rektangel
Rektangel med rundade hörn
Rund
Storlek (metrisk):
101,6 B x 50,8 mm H
15,24 B x 38,1 mm H
15,24 mm dia.
15,24 x 48,26 mm (B x H)
15,24 x 66,68 mm (B x H)
18,26 B x 25,46 mm H
19 x 6,35 mm (B x H)
19B x 38,1 mmH
19B x 6,35 mmH
22,86 B x 19 mm H
22,86 B x 22,86 mm H
25,4 B x 12,7 mm H
25,4 B x 4,75 mm H
25,4 B x 76,2 mm H
25,4 B x 9,53 mm H
25,4 x 12,70 mm (B x H)
31,75 B x 19 mm H
34,93 B x 45,72 mm H
38,1 B x 19 mm H
38,10 B x 6,35 mm H
40 W x 15 mmH
41,28 x 15,24 mm (B x H)
48,26 B x 6,35 mm H
5,08 B x 22,86 mm H
50,8 B x 25,4 mm H
50,8 B x 6,35 mm H
50,8 x 25,4 mm (B x H)
57,15 B x 19 mm H
76,2 B x 25,4 mm H
76,20 B x 25,4 mm H
76,20 B x 50,8 mm H
88,9 B x 38,1 mm H
9,53 mm dia.
Avsluta:
Glans
Matte
Satin
Typ av lim:
Permanent akryl, Permanent
Packungsgröße:
1 paket
1 rulle
33 product options available for selection
| Artikelnummer. | Form | Storlek (metrisk) | Avsluta | Typ av lim | unitSize |
|---|---|---|---|---|---|
| 11836023 | Rektangel | 34,93 B x 45,72 mm H | Matte | Permanent akryl, Permanent | 1 rulle |
| 13099262 | Rektangel | 101,6 B x 50,8 mm H | Glans | Permanent akryl, Permanent | 1 rulle |
| 10479883 | Rund | 9,53 mm dia. | Matte | Permanent akryl, Permanent | 1 rulle |
| 11504314 | Rektangel med rundade hörn | 40 W x 15 mmH | Matte | Permanent akryl, Permanent | 1 rulle |
| 13019302 | Rektangel | 50,8 B x 6,35 mm H | Glans | Permanent akryl, Permanent | 1 rulle |
| 11896023 | Rektangel | 19B x 38,1 mmH | Matte | Permanent akryl, Permanent | 1 rulle |
| 13099302 | Rektangel | 38,10 B x 6,35 mm H | Glans | Permanent akryl, Permanent | 1 rulle |
| 11810855 | Rektangel | 19 x 6,35 mm (B x H) | Glans | Permanent akryl, Permanent | 1 rulle |
| 11816043 | Rektangel | 22,86 B x 22,86 mm H | Matte | Permanent akryl, Permanent | 1 rulle |
| 11583784 | Rektangel | 25,4 B x 4,75 mm H | Glans | Permanent akryl, Permanent | 1 rulle |
| 10209922 | Rektangel med rundade hörn | 25,4 B x 9,53 mm H | Matte | Permanent akryl, Permanent | 1 rulle |
| 11836013 | Rektangel | 5,08 B x 22,86 mm H | Matte | Permanent akryl, Permanent | 1 rulle |
| 13009312 | Rektangel | 25,4 B x 12,7 mm H | Glans | Permanent akryl, Permanent | 1 paket |
| 12834723 | Rektangel | 50,8 B x 25,4 mm H | Satin | Permanent akryl, Permanent | 1 rulle |
| 10020942 | Rektangel | 15,24 x 48,26 mm (B x H) | Matte | Permanent akryl, Permanent | 1 rulle |
| 11538754 | Rektangel | 25,4 B x 76,2 mm H | Satin | Permanent akryl, Permanent | 1 rulle |
| 11523724 | Rektangel | 76,20 B x 25,4 mm H | Glans | Permanent akryl, Permanent | 1 rulle |
| 10011932 | Rektangel med rundade hörn | 15,24 mm dia. | Matte | Permanent akryl, Permanent | 1 rulle |
| 11814714 | Rektangel | 76,20 B x 50,8 mm H | Glans | Permanent akryl, Permanent | 1 rulle |
| 11503734 | Rektangel | 31,75 B x 19 mm H | Glans | Permanent akryl, Permanent | 1 rulle |
| 11836043 | Rektangel | 38,1 B x 19 mm H | Satin | Permanent akryl, Permanent | 1 rulle |
| 10031932 | Rektangel | 15,24 B x 38,1 mm H | Matte | Permanent akryl, Permanent | 1 rulle |
| 10630134 | Rektangel | 50,8 x 25,4 mm (B x H) | Glans | Permanent akryl, Permanent | 1 rulle |
| 10315992 | Rektangel | 48,26 B x 6,35 mm H | Matte | Permanent akryl, Permanent | 1 rulle |
| 11885245 | Rektangel | 25,4 x 12,70 mm (B x H) | Glans | Permanent akryl, Permanent | 1 rulle |
| 10600784 | Rektangel | 41,28 x 15,24 mm (B x H) | Matte | Permanent akryl, Permanent | 1 rulle |
| 11582715 | Rektangel | 76,2 B x 25,4 mm H | Glans | Permanent akryl, Permanent | 1 rulle |
| 10679343 | Rektangel | 88,9 B x 38,1 mm H | Matte | Permanent akryl, Permanent | 1 rulle |
| 10561515 | Rektangel | 18,26 B x 25,46 mm H | Matte | Permanent akryl, Permanent | 1 rulle |
| 11886013 | Rektangel | 15,24 x 66,68 mm (B x H) | Matte | Permanent akryl, Permanent | 1 rulle |
| 12882699 | Rektangel | 22,86 B x 19 mm H | Matte | Permanent akryl, Permanent | 1 rulle |
| 11826033 | Rektangel | 57,15 B x 19 mm H | Matte | Permanent akryl, Permanent | 1 rulle |
| 11826043 | Rektangel | 19B x 6,35 mmH | Satin | Permanent akryl, Permanent | 1 rulle |
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 33 options available.
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer.
11836023
Lieferant
Brady™
Lieferanten-Nr.
217089
Vänligen Logga in för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Glänsande vit finish med permanent akryl är termisk överföringsskrivbar
- RoHS-kompatibel med /2005 618 /EC MCV-tillägg till RoHS-direktivet 2002 95 //EC; UL godkänd; CSA accepteras
- Uppfyller kraven på halogenfritt material enligt DIN VDE 0472 del 815
- Drifttemperatur på -94 till 230° F (-70 till 110° C)
Spezifikation
Spezifikation
| Autoklaveringsbar | Autoklaveringsbar |
| Certifikat och efterlevnad | 2005/618/EC MCV-ändring av RoHS-direktivet 2002/95/EC |
| Beskrivning | Termisk överföring utskrivbara etiketter |
| Typ av lim | Permanent akryl, Permanent |
| Beläggning | None |
| Färg | Vitt, Genomskinlig |
| Avsluta | Matte |
| Formatera | Självlaminerande |
| Material | Polyester |
| Utskrivbara sidor | Single-side Printable |
| Tryckteknik | Termisk överföring |
| Produkttyp | Thermal Transfer Printer Etiketter - 3 tum. Kärna |
| Sterilitet | Non-sterile |
| För användning med (applikation) | Laboratorieidentifikation som flaskor, centrifugrör, provrör, sugrör och objektglas |
| För användning med (utrustning) | BBP11, BBP12, THT 76 mm Core Printers |
| Etiketter per rad | 1 |
| Min. Driftstemperatur (metrisk) | -196 °C |
| Modell | BPT-632-461 |
| Antal per förpackning | 2000/Pk. |
| Kvantitet | 2000 |
| Form | Rektangel |
| Storlek | 34.93 mm (W) x 45.72 mm (H) |
| Storlek (metrisk) | 34,93 B x 45,72 mm H |
| Temperaturområde (engelska) | -321 °F till +230 °F |
| Temperaturområde (metriskt) | -196° C till 110° C |
| Tjocklek (engelska) | 0.0019 in. |
| Tjocklek (metrisk) | 0.012 mm |
| Vertikal upprepning (metrisk) | 41.72 mm |
| Mått (LxB) | 45.72 x 34.93 mm |
| Längd (engelska) | 1.8 in. |
| Bredd (engelska) | 1.38 in. |
| Bredd (metrisk) | 34.93 mm |
| Bredd (engelska) Utskrivbart område | 34.93 mm |
| Bredd (metrisk) Utskrivbart område | 34.93 mm |
| Höjd (engelska) | 1.8 in. |
| Höjd (engelska) Utskrivbart område | 1.57 in. |
| Höjd (metrisk) | 6.35 mm |
| Höjd (metrisk) Utskrivbart område | 40 mm |
| Alternativt artikelnummer | BPT-632-461 |
| Mehr anzeigen Weniger anzeigen |
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?