Läs mer
- Home
- Products
- Säkerhet och underhåll av anläggningen
- Etiketter och etiketttillverkare
- Anpassade förtryckta etiketter
- Brady™ Polyester termisk överföring utskrivbara etiketter
Brady™ Polyester termisk överföring utskrivbara etiketter
Produktkod. 12834723 Handla allt Brady Produkter
Change view
Form:
Rektangel
Rektangel med rundade hörn
Rund
Storlek (metrisk):
101,6 B x 50,8 mm H
15,24 B x 38,1 mm H
15,24 mm dia.
15,24 x 48,26 mm (B x H)
15,24 x 66,68 mm (B x H)
18,26 B x 25,46 mm H
19 x 6,35 mm (B x H)
19B x 38,1 mmH
19B x 6,35 mmH
22,86 B x 19 mm H
22,86 B x 22,86 mm H
25,4 B x 12,7 mm H
25,4 B x 4,75 mm H
25,4 B x 76,2 mm H
25,4 B x 9,53 mm H
25,4 x 12,70 mm (B x H)
31,75 B x 19 mm H
34,93 B x 45,72 mm H
38,1 B x 19 mm H
38,10 B x 6,35 mm H
40 W x 15 mmH
41,28 x 15,24 mm (B x H)
48,26 B x 6,35 mm H
5,08 B x 22,86 mm H
50,8 B x 25,4 mm H
50,8 B x 6,35 mm H
50,8 x 25,4 mm (B x H)
57,15 B x 19 mm H
76,2 B x 25,4 mm H
76,20 B x 25,4 mm H
76,20 B x 50,8 mm H
88,9 B x 38,1 mm H
9,53 mm dia.
Avsluta:
Glans
Matte
Satin
Typ av lim:
Permanent akryl, Permanent
Förpackningsstorlek:
1 paket
1 rulle
Varje
34 product options available for selection
| Product Code. | Form | Storlek (metrisk) | Avsluta | Typ av lim | Unit Size |
|---|---|---|---|---|---|
| 12834723 | Rektangel | 50,8 B x 25,4 mm H | Satin | Permanent akryl, Permanent | 1 rulle |
| 12414890 | Rektangel | 34,93 B x 45,72 mm H | Matte | Permanent akryl, Permanent | Varje |
| 13099262 | Rektangel | 101,6 B x 50,8 mm H | Glans | Permanent akryl, Permanent | 1 rulle |
| 10479883 | Rund | 9,53 mm dia. | Matte | Permanent akryl, Permanent | 1 rulle |
| 11504314 | Rektangel med rundade hörn | 40 W x 15 mmH | Matte | Permanent akryl, Permanent | 1 rulle |
| 13019302 | Rektangel | 50,8 B x 6,35 mm H | Glans | Permanent akryl, Permanent | 1 rulle |
| 11896023 | Rektangel | 19B x 38,1 mmH | Matte | Permanent akryl, Permanent | 1 rulle |
| 13099302 | Rektangel | 38,10 B x 6,35 mm H | Glans | Permanent akryl, Permanent | 1 rulle |
| 11810855 | Rektangel | 19 x 6,35 mm (B x H) | Glans | Permanent akryl, Permanent | 1 rulle |
| 11816043 | Rektangel | 22,86 B x 22,86 mm H | Matte | Permanent akryl, Permanent | 1 rulle |
| 11583784 | Rektangel | 25,4 B x 4,75 mm H | Glans | Permanent akryl, Permanent | 1 rulle |
| 10209922 | Rektangel med rundade hörn | 25,4 B x 9,53 mm H | Matte | Permanent akryl, Permanent | 1 rulle |
| 11836013 | Rektangel | 5,08 B x 22,86 mm H | Matte | Permanent akryl, Permanent | 1 rulle |
| 13009312 | Rektangel | 25,4 B x 12,7 mm H | Glans | Permanent akryl, Permanent | 1 paket |
| 10020942 | Rektangel | 15,24 x 48,26 mm (B x H) | Matte | Permanent akryl, Permanent | 1 rulle |
| 11538754 | Rektangel | 25,4 B x 76,2 mm H | Satin | Permanent akryl, Permanent | 1 rulle |
| 11836023 | Rektangel | 34,93 B x 45,72 mm H | Matte | Permanent akryl, Permanent | 1 rulle |
| 11523724 | Rektangel | 76,20 B x 25,4 mm H | Glans | Permanent akryl, Permanent | 1 rulle |
| 10011932 | Rektangel med rundade hörn | 15,24 mm dia. | Matte | Permanent akryl, Permanent | 1 rulle |
| 11814714 | Rektangel | 76,20 B x 50,8 mm H | Glans | Permanent akryl, Permanent | 1 rulle |
| 11503734 | Rektangel | 31,75 B x 19 mm H | Glans | Permanent akryl, Permanent | 1 rulle |
| 11836043 | Rektangel | 38,1 B x 19 mm H | Satin | Permanent akryl, Permanent | 1 rulle |
| 10031932 | Rektangel | 15,24 B x 38,1 mm H | Matte | Permanent akryl, Permanent | 1 rulle |
| 10630134 | Rektangel | 50,8 x 25,4 mm (B x H) | Glans | Permanent akryl, Permanent | 1 rulle |
| 10315992 | Rektangel | 48,26 B x 6,35 mm H | Matte | Permanent akryl, Permanent | 1 rulle |
| 11885245 | Rektangel | 25,4 x 12,70 mm (B x H) | Glans | Permanent akryl, Permanent | 1 rulle |
| 10600784 | Rektangel | 41,28 x 15,24 mm (B x H) | Matte | Permanent akryl, Permanent | 1 rulle |
| 11582715 | Rektangel | 76,2 B x 25,4 mm H | Glans | Permanent akryl, Permanent | 1 rulle |
| 10679343 | Rektangel | 88,9 B x 38,1 mm H | Matte | Permanent akryl, Permanent | 1 rulle |
| 10561515 | Rektangel | 18,26 B x 25,46 mm H | Matte | Permanent akryl, Permanent | 1 rulle |
| 11886013 | Rektangel | 15,24 x 66,68 mm (B x H) | Matte | Permanent akryl, Permanent | 1 rulle |
| 12882699 | Rektangel | 22,86 B x 19 mm H | Matte | Permanent akryl, Permanent | 1 rulle |
| 11826033 | Rektangel | 57,15 B x 19 mm H | Matte | Permanent akryl, Permanent | 1 rulle |
| 11826043 | Rektangel | 19B x 6,35 mmH | Satin | Permanent akryl, Permanent | 1 rulle |
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 34 options available.
This item is not returnable.
View return policy
Product Code.
12834723
Supplier
Brady™
Supplier No.
236719
Logga in eller Skapa webbkonto för att se ditt pris och lagersaldo.
I lager
Logga in för att se lagersaldo.
Logga in för att se lagersaldo.
Add to basket
Add to basket
This item is not returnable.
View return policy
Description
- Blank vit finish med permanent akryl är termisk överföringsutskriftsbar
- RoHS i enlighet med 2005/618/EG:s MCV-ändring av RoHS-direktiv 2002/95/EG; UL-godkänd; CSA accepteras
- Uppfyller kraven på ett halogenfritt material enligt DIN VDE 0472 del 815
- Tjänstetemperatur på -94 till 230 °F (-70 till 110 °C)
- Kompatibla skrivare: BBP11, BBP12, THT-skrivare, 25 mm kärna
Specifications
Specifications
| Certifikat och efterlevnad | RoHS-kompatibel med 2005/618/EC MCV-tillägg till RoHS-direktivet 2002/95/EC, UL-erkänd, CSA-godkänd |
| Beskrivning | Termisk överföring utskrivbara etiketter |
| Typ av lim | Permanent akryl, Permanent |
| Beläggning | Hold (Håll) |
| Färg | Vitt |
| Avsluta | Satin |
| Formatera | Stansad |
| Material | Polyester |
| Utskrivbara sidor | Enkelsidigt utskriftsbart |
| Tryckteknik | Termisk överföring |
| Produkttyp | Termisk överföringsskrivaretikett |
| Sterilitet | Icke-steril |
| För användning med (applikation) | Kretskort och komponentidentifiering, Laboratorieidentifikation |
| För användning med (utrustning) | BBP11, BBP12, PR Plus, THT 25 mm kärnskrivare |
| Etiketter per rad | 1 |
| Min. Driftstemperatur (metrisk) | -80 °C |
| Modell | BPT-17-8423-1 |
| Antal per förpackning | 1000-etikett(er) / Roll |
| Kvantitet | 3000/Pk. |
| Form | Rektangel |
| Storlek | 50.80 mm (W) x 25.40 mm (H) |
| Storlek (metrisk) | 50,8 B x 25,4 mm H |
| Temperaturområde (engelska) | -112 °F till +230 °F |
| Temperaturområde (metriskt) | -70 °C till +110 °C |
| Tjocklek (engelska) | 0,0028 tum |
| Tjocklek (metrisk) | 0.017 mm |
| Vertikal upprepning (metrisk) | 28.54 mm |
| Mått (L x B) | 25.40 x 50.80 mm |
| Längd (engelska) | 1 tum |
| Bredd (engelska) | 2 tum |
| Bredd (metrisk) | 50.8 mm |
| Bredd (engelska) Utskrivbart område | 50.80 mm |
| Bredd (metrisk) tejp | 108 mm |
| Höjd (engelska) | 1 tum |
| Höjd (metrisk) | 63.5 mm |
| Alternativt artikelnummer | BPT-17-8423-1 |
| Show More Show Less |