Läs mer
Brady™ Polyester termisk överföring utskrivbara etiketter
Produktkod. 12882699
Change view
Form:
Rektangel
Rektangel med rundade hörn
Rund
Storlek (metrisk):
101,6 B x 50,8 mm H
15,24 B x 38,1 mm H
15,24 mm dia.
15,24 x 48,26 mm (B x H)
15,24 x 66,68 mm (B x H)
18,26 B x 25,46 mm H
19 x 6,35 mm (B x H)
19B x 38,1 mmH
19B x 6,35 mmH
22,86 B x 19 mm H
22,86 B x 22,86 mm H
25,4 B x 12,7 mm H
25,4 B x 4,75 mm H
25,4 B x 76,2 mm H
25,4 B x 9,53 mm H
25,4 x 12,70 mm (B x H)
31,75 B x 19 mm H
34,93 B x 45,72 mm H
38,1 B x 19 mm H
38,10 B x 6,35 mm H
40 W x 15 mmH
41,28 x 15,24 mm (B x H)
48,26 B x 6,35 mm H
5,08 B x 22,86 mm H
50,8 B x 25,4 mm H
50,8 B x 6,35 mm H
50,8 x 25,4 mm (B x H)
57,15 B x 19 mm H
76,2 B x 25,4 mm H
76,20 B x 25,4 mm H
76,20 B x 50,8 mm H
88,9 B x 38,1 mm H
9,53 mm dia.
Avsluta:
Glans
Matte
Satin
Typ av lim:
Permanent akryl, Permanent
Förpackningsstorlek:
1 paket
1 rulle
33 product options available for selection
Product selection table with 33 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Form Storlek (metrisk) Avsluta Typ av lim unitSize
12882699 Rektangel 22,86 B x 19 mm H Matte Permanent akryl, Permanent 1 rulle
13099262 Rektangel 101,6 B x 50,8 mm H Glans Permanent akryl, Permanent 1 rulle
10479883 Rund 9,53 mm dia. Matte Permanent akryl, Permanent 1 rulle
11504314 Rektangel med rundade hörn 40 W x 15 mmH Matte Permanent akryl, Permanent 1 rulle
13019302 Rektangel 50,8 B x 6,35 mm H Glans Permanent akryl, Permanent 1 rulle
11896023 Rektangel 19B x 38,1 mmH Matte Permanent akryl, Permanent 1 rulle
13099302 Rektangel 38,10 B x 6,35 mm H Glans Permanent akryl, Permanent 1 rulle
11810855 Rektangel 19 x 6,35 mm (B x H) Glans Permanent akryl, Permanent 1 rulle
11816043 Rektangel 22,86 B x 22,86 mm H Matte Permanent akryl, Permanent 1 rulle
11583784 Rektangel 25,4 B x 4,75 mm H Glans Permanent akryl, Permanent 1 rulle
10209922 Rektangel med rundade hörn 25,4 B x 9,53 mm H Matte Permanent akryl, Permanent 1 rulle
11836013 Rektangel 5,08 B x 22,86 mm H Matte Permanent akryl, Permanent 1 rulle
13009312 Rektangel 25,4 B x 12,7 mm H Glans Permanent akryl, Permanent 1 paket
12834723 Rektangel 50,8 B x 25,4 mm H Satin Permanent akryl, Permanent 1 rulle
10020942 Rektangel 15,24 x 48,26 mm (B x H) Matte Permanent akryl, Permanent 1 rulle
11538754 Rektangel 25,4 B x 76,2 mm H Satin Permanent akryl, Permanent 1 rulle
11836023 Rektangel 34,93 B x 45,72 mm H Matte Permanent akryl, Permanent 1 rulle
11523724 Rektangel 76,20 B x 25,4 mm H Glans Permanent akryl, Permanent 1 rulle
10011932 Rektangel med rundade hörn 15,24 mm dia. Matte Permanent akryl, Permanent 1 rulle
11814714 Rektangel 76,20 B x 50,8 mm H Glans Permanent akryl, Permanent 1 rulle
11503734 Rektangel 31,75 B x 19 mm H Glans Permanent akryl, Permanent 1 rulle
11836043 Rektangel 38,1 B x 19 mm H Satin Permanent akryl, Permanent 1 rulle
10031932 Rektangel 15,24 B x 38,1 mm H Matte Permanent akryl, Permanent 1 rulle
10630134 Rektangel 50,8 x 25,4 mm (B x H) Glans Permanent akryl, Permanent 1 rulle
10315992 Rektangel 48,26 B x 6,35 mm H Matte Permanent akryl, Permanent 1 rulle
11885245 Rektangel 25,4 x 12,70 mm (B x H) Glans Permanent akryl, Permanent 1 rulle
10600784 Rektangel 41,28 x 15,24 mm (B x H) Matte Permanent akryl, Permanent 1 rulle
11582715 Rektangel 76,2 B x 25,4 mm H Glans Permanent akryl, Permanent 1 rulle
10679343 Rektangel 88,9 B x 38,1 mm H Matte Permanent akryl, Permanent 1 rulle
10561515 Rektangel 18,26 B x 25,46 mm H Matte Permanent akryl, Permanent 1 rulle
11886013 Rektangel 15,24 x 66,68 mm (B x H) Matte Permanent akryl, Permanent 1 rulle
11826033 Rektangel 57,15 B x 19 mm H Matte Permanent akryl, Permanent 1 rulle
11826043 Rektangel 19B x 6,35 mmH Satin Permanent akryl, Permanent 1 rulle
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 33 options available.
33 options
Produktkod. 12882699 Leverantör Brady™ Leverantörsnummer 217079
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Termiska överföringsetiketter av polyester är gjorda av permanent polyester (B-423), vilket är idealiskt för elektronisk kretskort och komponentidentifiering, streckkodsetiketter, märkskyltar och identifiering av solpaneler.
  • Glänsande vit finish med permanent akryl är termisk överföringsskrivbar
  • RoHS-kompatibel med /2005 618 /EC MCV-tillägg till RoHS-direktivet 2002 95 //EC; UL godkänd; CSA accepteras
  • Uppfyller kraven på halogenfritt material enligt DIN VDE 0472 del 815
  • Drifttemperatur på -94 till 230° F (-70 till 110° C)
Specifikationer
Autoklaveringsbar Autoklaveringsbar
Certifikat och efterlevnad RoHS-kompatibel med 2005/618/EC MCV-tillägg till RoHS-direktivet 2002/95/EC, UL-erkänd, CSA-godkänd
Beskrivning Termisk överföring utskrivbara etiketter
Typ av lim Permanent akryl, Permanent
Beläggning None
Färg Vitt
Avsluta Matte
Formatera Kassett (tejp)
Material Polyester
Utskrivbara sidor Single-side Printable
Tryckteknik Termisk överföring
Produkttyp Etikett för termisk överföringsskrivare
Sterilitet Non-sterile
För användning med (applikation) Laboratorieidentifikation
För användning med (utrustning) BBP11, BBP12, THT 76 mm Core Printers
Horisontell upprepning (metrisk) 25.86 mm
Etiketter per rad 3
Min. Driftstemperatur (metrisk) -40° C
Modell BPT-616-488
Antal per förpackning 3000/Pk.
Kvantitet 3000
Form Rektangel
Storlek 22.86 mm (W) x 19.05 mm (H)
Storlek (metrisk) 22,86 B x 19 mm H
Temperaturområde (engelska) -40°F to 320°F
Temperaturområde (metriskt) -75 °C till +145 °C
Tjocklek (engelska) 0.0037 in.
Tjocklek (metrisk) 0.022 mm
Vertikal upprepning (metrisk) 21.98 mm
Mått (LxB) 22.86 mm (W) x 19.05 mm (H)
Längd (engelska) 0.75 in.
Bredd (engelska) 0.9 in.
Bredd (metrisk) 22.86 mm
Bredd (engelska) Utskrivbart område 22.86 mm
Bredd (metrisk) tejp 80.58 mm
Höjd (engelska) 0.75 in.
Höjd (metrisk) 19.05 mm
Alternativt artikelnummer BPT-616-488