Läs mer
Brady™ Utskriftsbara etiketter för termotransfer av polyester
Produktkod. 11890625
Change view
Bredd (metrisk):
6,35 mm
25,4 mm
76,2 mm
Höjd (metrisk):
6,35 mm
12,70 mm
27,94 mm
Förpackningsstorlek:
1 paket
1 rulle
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Bredd (metrisk) Höjd (metrisk) unitSize
11890625 25,4 mm 12,70 mm 1 paket
12809848 6,35 mm 27,94 mm 1 rulle
13029302 76,2 mm 6,35 mm 1 rulle
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11890625 Leverantör Brady™ Leverantörsnummer 018651
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Utskrivbara, självlaminerande polyesteretiketter för termotransferskrivare.
  • Polyesteretiketter för termotransferskrivare.
  • Observera: Detta material är UL, CSA och AGA godkänt med respektive band.
  • Se Recommended Ribbon Series för lämpligt band att använda.
  • 5000 Etikett(ar) / Rull(ar), 2 Rull(ar) / Förp
Specifikationer
Certifikat och efterlevnad Halogenfri (DIN VDE 0472 Part 815)
Beskrivning IP™ Aktiverade termisk överföring utskrivbara etiketter
Typ av lim Permanent akryl
Färg Vitt
Avsluta Glans
Material Polyester
Tryckteknik Termisk överföring
Produkttyp Etikett
För användning med (applikation) Tillgångsspårning, streckkodsmärkning, kretskortsmärkning, komponent- och utrustningsmärkning, allmän identifiering, lager- och inspektionsmärkning
För användning med (utrustning) BBP81; i5100; i7100; PR Plus; IP-serien; THT 76 mm kärnskrivare; i7500
Etiketter per rad 1
Min. Driftstemperatur (metrisk) -70 °C
Antal per förpackning 10000 Etiketter/Pk.
Kvantitet 10,000 Pk.
Form Rektangel
Storlek (engelska) 0,5 tum H x 1 tum W
Storlek (metrisk) 12.70 mm H x 25.40 mm W
Temperaturområde (engelska) -94 °F till +230 °F
Temperaturområde (metriskt) -70 °C till +110 °C
Tjocklek (engelska) 0,003 tum.
Tjocklek (metrisk) 0.076 mm
Vertikal upprepning (metrisk) 15.24 mm
Mått (L x B) 12.7 x 25.4 mm
Längd (engelska) 0,5 tum
Längd (metrisk) 12.7 mm
Bredd (engelska) 1 tum
Bredd (metrisk) 25,4 mm
Bredd (engelska) Utskrivbart område 25.40 mm
Höjd (metrisk) 12,70 mm
Alternativt artikelnummer THT-59-423-10