Läs mer
Brady™ Utskriftsbara etiketter för termotransfer av polyester
Produktkod. 13029302
Change view
Bredd (metrisk):
6,35 mm
25,4 mm
76,2 mm
Höjd (metrisk):
6,35 mm
12,70 mm
27,94 mm
Förpackningsstorlek:
1 paket
1 rulle
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Bredd (metrisk) Höjd (metrisk) unitSize
13029302 76,2 mm 6,35 mm 1 rulle
11890625 25,4 mm 12,70 mm 1 paket
12809848 6,35 mm 27,94 mm 1 rulle
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 13029302 Leverantör Brady™ Leverantörsnummer 030129
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Utskrivbara, självlaminerande polyesteretiketter för termotransferskrivare.
  • Polyesteretiketter för termotransferskrivare.
  • Observera: Detta material är UL, CSA och AGA godkänt med respektive band.
  • Se Recommended Ribbon Series för lämpligt band att använda.
  • 5000 Etikett(ar) / Rull(ar), 2 Rull(ar) / Förp
Specifikationer
Certifikat och efterlevnad Halogenfri (DIN VDE 0472 Part 815)
Beskrivning IP™ Aktiverade termisk överföring utskrivbara etiketter
Typ av lim Permanent akryl
Färg Vitt
Avsluta Glans
Material Polyester
Tryckteknik Termisk överföring
Produkttyp Säkerhetsetikett
För användning med (applikation) Streckkodsmärkning, Kretskortmärkning, Komponent- och utrustningsmärkning, Allmän identifiering, Inventering och inspektionsmärkning
För användning med (utrustning) BBP ™81 etikettskrivare, BRADY IP-serien, BradyPrinter™ PR Plus-serien
Etiketter per rad 1
Min. Driftstemperatur (metrisk) -70 °C
Antal per förpackning 2500 Etiketter/Rull
Kvantitet 2500 Pk.
Form Rektangel
Storlek (engelska) 0.25 in H x 3 in W
Storlek (metrisk) 6.35 mm H x 76.20 mm W
Temperaturområde (engelska) -94 °F till +230 °F
Temperaturområde (metriskt) -70 °C till +110 °C
Tjocklek (engelska) 0,003 tum.
Tjocklek (metrisk) 0.076 mm
Vertikal upprepning (metrisk) 9.53 mm
Mått (LxB) 6.35 x 76.2 mm
Längd (engelska) 0,25 tum
Längd (metrisk) 6.35 mm
Bredd (engelska) 3 tum
Bredd (metrisk) 76,2 mm
Bredd (engelska) Utskrivbart område 76.20 mm
Höjd (metrisk) 6,35 mm
Alternativt artikelnummer THT-16-423-2.5