Läs mer
Brady™ Polyester Transportskyltar
Produktkod. 10745145 Handla allt Brady Produkter
Change view
Höjd (metrisk):
100 mm
200 mm
Förpackningsstorlek:
Varje
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Höjd (metrisk) Förpackningsstorlek
10745145 200 mm Varje
10020244 100 mm Varje
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10745145 Leverantör Brady™ Leverantörsnummer 257505
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    75.90 SEK
    64.12 SEK / Paket med 1
    Save 11.78 SEK
    15% Av
Beräknad leverans: 23-11-2026
Specifikationer
Certifikat och efterlevnad ISO 7010
Alternativt artikelnummer ADR 3A-200 *200-B7541
Avsluta Glans
Material Polyester
Kvantitet 1 st
Typ av lim Permanent akryl
För användning med (applikation) Rörmarkeringar och säkerhetsskyltar
Höjd (metrisk) 200 mm
Tjocklek 0.024 mm
Bredd (metrisk) 200 mm
Temperaturområde (metriskt) -40° C-110° C
Form Diamant
Visad text Mycket brandfarlig vätska 3
Produkttyp Transport tecken
Färg Rött