Läs mer
Brady™ Polyester Transportskyltar
Höjd (metrisk):
100 mm
200 mm
Förpackningsstorlek:
Varje
Specifikationer
Specifikationer
| Certifikat och efterlevnad | ISO 7010 |
| Alternativt artikelnummer | ADR 4,1-100 *100-B7541 |
| Avsluta | Glans |
| Material | Polyester |
| Kvantitet | 1 st |
| Typ av lim | Permanent akryl |
| För användning med (applikation) | Rörmarkeringar och säkerhetsskyltar |
| Höjd (metrisk) | 100 mm |
| Tjocklek | 0.024 mm |
| Bredd (metrisk) | 100 mm |
| Visa mer |