Läs mer
Fisherbrand™ Tuff Spots™ Röretiketter
Produktkod. 12358817
Change view
Färg:
Blått
Gult
Klart
Rött
Vitt
Diameter (metrisk):
9,5 mm
11 mm
12,7 mm
Förpackningsstorlek:
Paket med 1000
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Färg Diameter (metrisk) Förpackningsstorlek
12358817 Vitt 11 mm Paket med 1000
12378817 Gult 9,5 mm Paket med 1000
12398817 Blått 9,5 mm Paket med 1000
12388817 Klart 9,5 mm Paket med 1000
12368817 Rött 9,5 mm Paket med 1000
12308827 Vitt 12,7 mm Paket med 1000
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Produktkod. 12358817 Leverantör Fisherbrand™ Leverantörsnummer HEATSPOTS
 Begränsad artikel
I lager
Lägg i varukorgen
Edge
Lägg i varukorgen
Se till att mikrorörsetiketter förblir i alla labbprocedurer. Tuff Spots™ Röretiketter lossnar eller migrerar inte, även vid exponering för extrema temperaturer, frätande ämnen eller centrifugering. Färdigskurna runda etiketter i två storlekar finns i en mängd olika färger. 1 000 etiketter per rulle.
Överlägsen konventionella band och etiketter för användning i forskning och kliniska laboratorier.
  • Tillverkad av tunn, kemiskt inert polyolefin med starkt akryllim.
  • Fäster på de flesta plast-, glas- och metallmictrotuber samt andra föremål.
  • Etiketter lossnar eller migrerar inte, så de kan lätt glida i centrifugrotorer utan att fastna eller fastna.
  • Brett utbud av färger för enkel identifiering av prov eller forskare.
  • Runda, förklippta, avtagbara etiketter för tubtoppar i praktiska doseringsrullar.
  • Dimensionerat för mikrocentrifugrör.
    • 9,5 mm diameter Tough Spots är idealiska för 0,5 ml mikrorör.
    • 13 mm diameter Tough Spots är idealiska för 1,5 / 2,0 ml rör.
Tål extrema miljöer så rören förblir tydligt identifierade.
  • Värme: ångautoklavering, kokande vatten
  • Kallt: frystemperatur till -80 °C
  • Organiska lösningsmedel och frätande medel
  • Centrifugering
Specifikationer
Autoklaveringsbar Autoklaveringsbar
Typ av lim Akryl
Färg Vitt
Visa Blank
Avsluta Matte
Formatera Rulla
Material Polyolefin
Utskrivbara sidor Enkelsidigt utskriftsbart
Tryckteknik Hold (Håll)
Produkttyp Etikett
Sterilitet Icke-steril
För användning med (applikation) Mikrocentrifugrör och andra behållare i forsknings- och kliniska laboratoriet
För användning med (utrustning) 0,5 ml rör
Etiketter per rad 2
Kvantitet 1000/Pk.
Form Rund
Temperaturområde (metriskt) -196 °C till +80 °C
Mått (L x B) 1 x 1 cm
Längd (engelska) 0,4 tum
Bredd (engelska) 0,44 tum
Bredd (metrisk) 11 mm
Diameter (engelska) 0,44 tum
Diameter (metrisk) 11 mm