Läs mer
Fisherbrand™ Tuff Spots™ Röretiketter
Description
Överlägsen konventionella band och etiketter för användning i forskning och kliniska laboratorier.
- Tillverkad av tunn, kemiskt inert polyolefin med starkt akryllim.
- Fäster på de flesta plast-, glas- och metallmictrotuber samt andra föremål.
- Etiketter lossnar eller migrerar inte, så de kan lätt glida i centrifugrotorer utan att fastna eller fastna.
- Brett utbud av färger för enkel identifiering av prov eller forskare.
- Runda, förklippta, avtagbara etiketter för tubtoppar i praktiska doseringsrullar.
- Dimensionerat för mikrocentrifugrör.
- 9,5 mm diameter Tough Spots är idealiska för 0,5 ml mikrorör.
- 13 mm diameter Tough Spots är idealiska för 1,5 / 2,0 ml rör.
Tål extrema miljöer så rören förblir tydligt identifierade.
- Värme: ångautoklavering, kokande vatten
- Kallt: frystemperatur till -80 °C
- Organiska lösningsmedel och frätande medel
- Centrifugering
Specifications
Specifications
| Autoklaveringsbar | Autoklaveringsbar |
| Typ av lim | Akryl |
| Färg | Blått |
| Avsluta | Matt |
| Formatera | Rulla |
| Material | Polyolefin |
| Tryckteknik | Hold (Håll) |
| Produkttyp | Etikett |
| Sterilitet | Icke-steril |
| Visa text | Tom |
| Show More |