Läs mer
Cole-Parmer™ Bruksborste med handtag, polyesterborst
Handla allt Cole-Parmer Produkter
Färg:
Rött
Förpackningsstorlek:
Varje
Beskrivning
- Syntetblock är fukt- och bakteriesäkert.
- Upphängningshål ger enkel förvaring.
- Knotiga grepp ger säker hantering.
- Bruksborstarna kommer med medelstyva krusade borst för att hjälpa till att transportera mer vatten eller lösning till rengöringsytan.
- Tillämpningar inkluderar kastruller, kastruller, kar, vattenkokare och diskar.
Specifikationer
Specifikationer
| Produkttyp | Verktygsborste |
| Borstmaterial | Polyester |
| Borsttyp | Styv |
| Handtagsmaterial | Plast |
| Färg | Rött |
| Diameter (engelska) | 5,1 tum |
| Diameter (metrisk) | 130 mm |
| För användning med (applikation) | Allmän rengöring |
| Längd (engelska) | 5,5 tum |
| Längd (engelska) Handtag | 8 tum |
| Visa mer |