Läs mer
Sperian™ Förankring av polyesterväv
Produktkod. 12652793
Change view
Längd (metrisk):
1.2 m
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. Längd (metrisk) Förpackningsstorlek
12652793 1.2 m Varje
1 options
Produktkod. 12652793 Leverantör Sperian™ Leverantörsnummer 1002918
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    348.60 SEK
    158.86 SEK / Paket med 1
    Save 189.74 SEK
    54% Av
Beräknad leverans: 03-03-2027
Specifikationer
Certifikat och efterlevnad ISO 9001 / 2000
För användning med (applikation) Den mångsidiga hurokhevedern kan användas för många förtöjningspunkter.
Vikt (metrisk) 0.21kg
Längd (metrisk) 1.2 m
Material polyester
Produkttyp Webbing Anchorage