Läs mer
Hanna Instruments™ HI-1332P pH-elektrod
Kontakttyper:
Fast 1,2 m BNC-kabel
Förpackningsstorlek:
Varje
Beskrivning
- BNC-kontakt och stift
- Gel fylld
- Lämplig för de flesta handhållna pH/mV-mätare
- Idealisk för användning med mätare som har CAL Check
- Idealisk för kemikalier, fälttillämpningar, QC-testning
Specifikationer
Specifikationer
| Kontakttyper | Fast 1,2 m BNC-kabel |
| Korsning | Keramisk |
| Material | Polyeter-imid |
| pH-intervall | 0 till 13 |
| Temperaturområde (metriskt). | 20 °C till 40 °C |
| Typ | pH-elektrod |