Läs mer
Cytiva Polyetereterketon flödesavledningsventil
Produktkod. 10319799 Handla allt Cytiva Produkter
Change view
Driftstryck:
2 bar
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. Driftstryck Förpackningsstorlek
10319799 2 bar Varje
1 options
Produktkod. 10319799 Leverantör Cytiva Leverantörsnummer 11001170
Beräknad leverans: 26-10-2026
Tillåter flödesavledning till avfall
Ventil FV-923 ventil tillåter flödesavledning till spill
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Material PEEK
Driftstryck 2 bar
Typ Flödesavledningsventil