Läs mer
Cytiva Polyetereterketon motorventil PV-908
Produktkod. 10606900 Handla allt Cytiva Produkter
Change view
Driftstryck:
250 bar
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. Driftstryck Förpackningsstorlek
10606900 250 bar Varje
1 options
Produktkod. 10606900 Leverantör Cytiva Leverantörsnummer 18110841
I lager
Motorventil PV-908, 25 Mpa, kan användas som kolonnventil eller utloppsventil påÅ KTA designsystem
Motorventil PV-908, 25 Mpa, kan användas som kolonnventil eller utloppsventil påÅ KTA designsystem. INV-907, IV-908 och PV-908 är motoriserade ventiler som används iÅ KTAdesign plattform. INV-907 är en 7-portsventil (Fig 1) främst avsedd för provinjektion. IV-908 och PV-908 är versioner med 8 portar för val av kolumner, prover eller buffertar. IV-908 kan användas vid tryck upp till 20 bar (2 Mpa, 290 psi) och används på lågtryckssidan i ett system, och PV-908 och INV-907 kan arbeta upp till 250 bar (25 Mpa, 3625 psi) och används på högtryckssidan i ett system. Alla ventiler styrs via UNICORN .
  • En rad manuella och automatiserade ventiler för att möta en mängd olika prestandakrav.
  • Designad för biokompatibilitet och år av tillförlitlig service, kan var och en sättas in i flödesbanan utan att orsaka onödig blandning eller provspädning.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
För användning med (applikation) Vattenlösningar och organiska lösningsmedel
Inkluderar UniNet-kabel
Material PEEK
Modell PV-908
Driftstryck 250 bar
Typ Motorventil PV-908
Antal hamnar 8 hamnar