Läs mer
Cytiva Polyetereterketon (PEEK ) Silica Microfraction Collection Kit
Handla allt Cytiva Produkter
Material:
PEEK, kiseldioxid
Förpackningsstorlek:
Varje
Specifikationer
Specifikationer
| Material | PEEK, kiseldioxid |
| Typ | Microfraction Collection Kit |
| Inkluderar | 1 x slang med en hylsa förmonterad, i.d. 0,15 mm, =L 800 mm (Silica), 1 x Sleeve od 1/16 tum, i.d. 405μ m (kiseldioxid), 2 x fingertät smal, huvudkontakt (PEEK ), för 1/16 tum od slangar, 1 x Instruktion för insamling av mikrofraktioner |
| Kvantitet | 1 Kit |